Learn More
Creatine, MedChemExpress
Beschreibung
Creatine, an endogenous amino acid derivative, plays an important role in cellular energy, especially in muscle and brain.
Spezifikation
Spezifikation
| Chemischer Name oder Material | Creatine |
| CAS | 57-00-1 |
| Farbe | White |
| Hinweise zur Reinheitsqualität | Research |
| Summenformel | C4H9N3O2 |
| Menge | 5 g |
| Löslichkeitsinformationen | H2O : 6.25 mg/mL (47.66 mM; Need ultrasonic) |
| SMILES | O=C(O)CN(C)C(N)=N |
| Molekulargewicht (g/mol) | 131.14 |
| Formelmasse | 131.14 |
| Mehr anzeigen |