Learn More
Crizotinib hydrochloride, MedChemExpress
Artikelnummer. 16471926
Encompass_Preferred
Change view
Click to view available options
Menge:
10 mg
50 mg
100 mg
200 mg
500 mg
Packungsgröße:
100 Milligramm
500 Milligramm
5 product options available for selection
Product selection table with 5 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Menge unitSize
16471926 500 mg 500 Milligramm
16471326 200 mg -
16448128 10 mg -
16447886 100 mg 100 Milligramm
16404047 50 mg -
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 5 options available.
5 options
Artikelnummer. 16471926 Lieferant Medchem Express Lieferanten-Nr. HY50878A
Bitte Sie sich an, um diesen Artikel zu kaufen. Sie benötigen ein Web-Konto? Registrieren Sie sich noch heute!
MedChemExpress Crizotinib hydrochloride (PF-02341066 hydrochloride) is an orally bioavailable, selective, and ATP-competitive dual ALK and c-Met inhibitor with IC50s of 20 and 8 nM, respectively.
Crizotinib hydrochloride (PF-02341066 hydrochloride) inhibits tyrosine phosphorylation of NPM-ALK and tyrosine phosphorylation of c-Met with IC50s of 24 and 11 nM in cell-based assays, respectively. It is also a ROS proto-oncogene 1 (ROS1) inhibitor. Crizotinib hydrochloride (PF-02341066 hydrochloride) has effective tumor growth inhibition.
Spezifikation
Chemischer Name oder Material Crizotinib hydrochloride
CAS 1415560-69-8
Farbe Earth Yellow
Hinweise zur Reinheitsqualität Research
Summenformel C21H23Cl3FN5O
Menge 500 mg
Synonym PF-02341066 hydrochloride
Löslichkeitsinformationen H2O : 50 mg/mL (102.71 mM; Need ultrasonic) ∣DMSO : ≥ 4.9 mg/mL (10.07 mM)
SMILES ClC1=C(F)C=CC(Cl)=C1[C@H](OC2=CC(C3=CN(N=C3)C4CCNCC4)=CN=C2N)C.[H]Cl
Molekulargewicht (g/mol) 486.8
Formelmasse 486.8
Reinheit (%) 99.13%
Güte Research
Physikalische Form Solid
Zur Verwendung mit (Anwendung) Cancer-Kinase/protease