missing translation for 'onlineSavingsMsg'
Learn More

MedChemExpress Crustacean Cardioactive Peptide (CCAP)

Artikelnummer. 16492759
Encompass_Preferred
Ansicht ändern
Click to view available options
Menge:
1 mg
1 product options available for selection
Product selection table with 1 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Menge
16492759 1 mg
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 1 options available.
1 options
Dieser Artikel kann nicht zurückgegeben werden. Rückgaberichtlinie anzeigen
Artikelnummer. 16492759 Lieferant MedChemExpress Lieferanten-Nr. HYP0303
 Eingeschränkter Artikel

Dieser Artikel erfordert eine Preisaktualisierung, bevor er bestellt werden kann.

Fordern Sie hier einen Preis für diesen Artikel an.

Dieser Artikel kann nicht zurückgegeben werden. Rückgaberichtlinie anzeigen

MedChemExpress Crustacean Cardioactive Peptide (CCAP) is a highly conserved, amidated cyclic nonapeptide, first isolated from the pericardial organs of the shore crab Carcinus maenas, where it has a role in regulating heartbeat; Crustacean Cardioactive Peptide (CCAP) also modulates the neuronal activity in other arthropods.

Spezifikation

Reinheit 99.66%
CAS 309247-84-5
Inhalt und Lagerung Powder -80°C 2 years, -20°C 1 year∣In solvent -80°C 6 months, -20°C 1 month
Zur Verwendung mit (Anwendung) COVID-19-immunoregulation
Molekulargewicht 959.1 g/mol
Produkttyp Natural Products
Menge 1 mg
Versandbedingung Room temperature
Löslichkeit DMSO : 50 mg/mL (52.13 mM∣Need ultrasonic) ∣H2O : 0.67 mg/mL (0.70 mM∣Need ultrasonic)
Name des Produkts
Wählen Sie ein Thema

Indem Sie auf Absenden klicken, erklären Sie sich damit einverstanden, dass Fisher Scientific sich mit Ihnen in Verbindung setzen kann, um Ihr Feedback in diesem Formular zu bearbeiten. Wir werden Ihre Informationen nicht für andere Zwecke weitergeben. Alle bereitgestellten Kontaktinformationen werden in Übereinstimmung mit unserer Datenschutzrichtlinie aufbewahrt. Datenschutzrichtlinie.