Learn More
Carl Roth™ Kryo-Etiketten
Artikelnummer. 10701584
Encompass_Preferred
Change view
Click to view available options
Dimensions (LxW):
33 x 13 mm
38 x 19 mm
43 x 19 mm
67 x 25 mm
Packungsgröße:
1000 Stück
1200 Stück
1700 Stück
600 Stück
Artikelnummer. Dimensions (LxW) unitSize
10701584 33 x 13 mm 1000 Stück
10356332 33 x 13 mm 1700 Stück
10097792 43 x 19 mm 1200 Stück
10325762 67 x 25 mm 600 Stück
10619792 38 x 19 mm 1000 Stück
5 options
Artikelnummer. 10701584
Marke: Carl Roth™ L673.1
Bitte Sie sich an, um diesen Artikel zu kaufen. Sie benötigen ein Web-Konto? Registrieren Sie sich noch heute!
Sticks to plastic, glass or metal without drying out or peeling off
  • Made with acrylate
  • Sticks to plastic, glass or metal without drying out or peeling off 
  • Can also be used in boiling water baths, in refrigerators, under cryo-conditions (liquid nitrogen) 
  • Temperature stable from –196 to +100 °C
  • Can be removed without leaving any traces
  • Sheets are printable with a laser printer
  • Sheet size (US-Letter) 21.6 x 27.9 cm
Spezifikation
Farbe White
Material Acrylate
Produkttyp Kryo-Etikett
Zur Verwendung mit (Anwendung) Used in boiling water baths, in refrigerators, under cryo conditions (liquid nitrogen)
Zur Verwendung mit (Geräte) For Cryovials
Temperaturbereich (metrisch) -196 to 100°C
Dimensions (LxW) 33 x 13 mm
Länge (metrisch) 33 mm
Breite (metrisch) 13 mm