Learn More
Heathrow Scientific™ Diversified Biotech Kryogene Polyolefin-Etiketten – Bögen
Zum bruchfreien Haften unter kryogenen Gefrierbedingungen. Die kryogenen Polyolefin-Etiketten von Diversified Biotech können extremen Temperaturen, Kochen, Autoklavieren, Ätzstoffen und Zentrifugieren standhalten, ohne dass sie sich ablösen, reißen oder altern. Erhältlich in zwei Größen als Rollen oder Druckerblätter.
Marke: Heathrow Scientific™ HEALCRY-1200
105.00 EUR gültig bis 2024-06-30
Benutzen Sie den Promotions-Code "21674" um Ihren Promotions-Preis zu erhalten.
Weitere Details : Netto-Gewicht : 0.41220kg
Beschreibung
Für eine sichere, kompromisslose Kennzeichnung von Kryoröhrchen und Mikroröhrchen- Einweg-Etiketten aus chemisch inerten, flexiblen Polyolefin-Materialien
- Acrylklebstoff haftet auf den meisten Kunststoffen (100 % reine PP-Röhrchen empfohlen) sowie auf Glas und Metallen
- Die einzigartige Kombination aus Etikett und Klebstoff dehnt sich mit Temperaturschwankungen aus und zieht sich wieder zusammen
- Vorgestanzte, Abziehetiketten auf praktischen Bögen, die keine Druckerprobleme verursachen
- 38 x 19 mm-Etiketten, ideal für die allgemeine Etikettierung
- Temperaturbeständig von -196 °C bis +150 °C
- Bedingungen für die Lagerung in kryogenen Tiefkühlgeräten
- Flüssig- und Gasphase LN2
- Wasserbäder bis 100 °C
- Autoklavieren und Öfen bei moderater Hitze bis 150 °C
- Beständig gegen die meisten Lösungsmittel und ätzenden Stoffe
- Zentrifugation
Spezifikation
Ja | |
Weiß | |
Sheet | |
Front | |
Druckerblätter | |
Kennzeichnung für Produkte, die in Verbindung mit Kryolagerung, LN2-Verwendung, Zentrifugation, Autoklavieren, Wasserbädern und Kochen verwendet werden | |
5 | |
1200/Packung | |
-320.8°F to +302°F | |
1.5 x 0.75 in. (38 x 19 mm) | |
38.1 mm | |
19 mm |
Acryl | |
Matte | |
Polyolefin | |
Laser | |
Non-sterile | |
Kennzeichnung für den allgemeinen Gebrauch | |
60 | |
38 x 19 mm | |
-196 °C° bis +150 °C° | |
1.5 in. | |
0.75 in. |