Learn More
Fisherbrand™ Kryogene Polyolefin-Etiketten – Rolle
Für eine sichere, kompromisslose Kennzeichnung von Kryoröhrchen und MikroröhrchenZum bruchfreien Haften unter kryogenen Gefrierbedingungen.Fisherbrand™ Kryogene Polyolefin-Etiketten können extremen Temperaturen, Sieden, Autoklavieren, Ätzstoffen und Zentrifugieren standhalten, ohne dass sie sich ablösen, reißen oder altern.
Marke: Fisherbrand™
Weitere Details : Netto-Gewicht : 0.47000kg
Beschreibung
- Temperaturresistenz: -196 °C bis 150 °C.
- Flüssigkeits- und Dampfphase LN2, Wasserbäder bis 100 °C und Autoklavieren und moderate Öfen bis 150 °C
- Chemisch inert und beständig gegen die meisten Lösungsmittel und ätzende Stoffe.
- Haftet auf den meisten Kunststoffen (Röhrchen aus 100 % reinem PP empfohlen), Glas und Metallen ohne Risse, Abplatzungen oder Ablösungen
- Flexibles Polyolefinmaterial und Acrylklebstoff
- Einzigartige Zusammensetzung, die sich bei Temperaturschwankungen ausdehnt und zusammenzieht
- Autoklavierbar
- Einwegprodukt
Spezifikation
Autoklavierbar | |
Weiß | |
Sheet | |
Laser | |
Non-sterile | |
Kryoröhrchen und Standard-Mikroröhrchen | |
-320.8°F to 302°F | |
28 x 44 mm | |
28 mm | |
44 mm |
Acryl | |
Matte | |
Polyolefin | |
Labels | |
Kennzeichnung für Produkte, die in Verbindung mit Kryolagerung, LN-Verwendung, Zentrifugation, Autoklavieren, Wasserbädern und Kochen verwendet werden | |
1.000/Packung | |
-196°bis +150 °C | |
1.1 in. | |
1.7 in. |