Learn More
Epredia™ Kryostat Cryostar™ Nx70 V mit erweiterter Vakutom-Option
Marke:  Epredia™ 957060
Weitere Details : Netto-Gewicht : 0.10000kg
Artikelnummer. 12613355
  • 49215.00 € / 1 Stück
Verfügbar ab: 18-06-2024
Sie sich ein, um den Lagerbestand zu sehen
Bitte Sie sich an, um diesen Artikel zu kaufen. Sie benötigen ein Web-Konto? Registrieren Sie sich noch heute!
Beschreibung
Beschreibung
Mit elektronischer Höhenverstellung, Temperaturregelung, Touchscreen, motorisiertem Schnitt, großer offener Kammer 230 V, 50/60 Hz, 1.000 x 820 mm bis 1.120 x 755 mm Epredia™ Shandon