Learn More
STEMCELL Technologies CryoStor™ CS5
Artikelnummer. p-7217827
Encompass_Preferred
Change view
Click to view available options
Menge:
100-ml-Beutel
100 ml
5 x 10 ml
Packungsgröße:
100 Milliliter
5 Stück
Artikelnummer. Menge unitSize
17119931 5 x 10 ml 5 Stück
17129921 100 ml 100 Milliliter
17149931 100-ml-Beutel 100 Milliliter
3 options
Artikelnummer. 17119931
Marke: STEMCELL Technologies 07949
Bitte Sie sich an, um diesen Artikel zu kaufen. Sie benötigen ein Web-Konto? Registrieren Sie sich noch heute!
Animal-component-free, defined cryopreservation medium with 5% DMSO
  • CryoStor™ CS5 is a uniquely formulated serum-free, animal component-free and defined cryopreservation medium containing 5% dimethyl sulfoxide (DMSO)
  • Designed to preserve cells in low temperature environments (-80°C to -196°C), CryoStor™ CS5 provides a safe, protective environment for cells and tissues during the freezing and thawing processes and during storage
  • CryoStor™ CS5 is cGMP-manufactured with USP grade components
Spezifikation
Zelltyp CHO Cells, Mesenchymal Stem and Progenitor Cells, Other, Pluripotent Stem Cells
Zur Verwendung mit (Anwendung) Kryokonservierung
Menge 5 x 10 ml