Learn More
STEMCELL Technologies CryoStor™ CSB
Artikelnummer. p-7217705
Encompass_Preferred
Change view
Click to view available options
Menge:
100 ml
500 ml
1000 mL
Packungsgröße:
100 Milliliter
1000 Milliliter
Artikelnummer. Menge unitSize
17137501 100 ml 100 Milliliter
17147501 500 ml -
17157501 1000 mL 1000 Milliliter
3 options
Artikelnummer. 17137501
Marke: STEMCELL Technologies 1000237
Bitte Sie sich an, um diesen Artikel zu kaufen. Sie benötigen ein Web-Konto? Registrieren Sie sich noch heute!
Animal component-free and protein-free cryopreservation formulation
  • CryoStor™ CSB is an intracellular-like base formulation from the CryoStor™ preservation media series
  • It is serum-free, animal component-free, and does not contain dimethyl sulfoxide (DMSO)
  • It is designed to improve post-thaw cell viability and function, and to reduce the level of cryopreservation-induced delayed-onset cell death
Spezifikation
Zelltyp B Cells, CHO Cells, Hybridomas, Intestinal Cells, Macrophages, Mesenchymal Stem and Progenitor Cells, Monocytes, Myeloma, NK Cells, Other, Pluripotent Stem Cells, T Cells
Zur Verwendung mit (Anwendung) Kryokonservierung
Menge 100 ml