Learn More
Cryptotanshinone, MedChemExpress
Artikelnummer. p-200098911
Encompass_Preferred
Click to view available options
Menge:
10 mg
50 mg
Artikelnummer. 16438888
Marke: Medchem Express HYN0174
om dit product te kopen Registreer vandaag om een webaccount aan te maken
MedChemExpress Cryptotanshinone is a natural compound extracted from the root of Salvia miltiorrhiza Bunge that shows antitumor activities. Cryptotanshinone inhibits STAT3 with an IC50 of 4.6 μM.
Cryptotanshinone is a natural compound extracted from the root of Salvia miltiorrhiza Bunge that shows antitumor activities. Cryptotanshinone inhibits STAT3 with an IC50 of 4.6 μM.
Spezifikation
Chemischer Name oder Material Cryptotanshinone
CAS 35825-57-1
Farbe Orange
Hinweise zur Reinheitsqualität Research
Summenformel C19H20O3
Menge 10 mg
Synonym Cryptotanshinon Tanshinone c
Löslichkeitsinformationen DMSO : 2 mg/mL (6.75 mM; ultrasonic and warming and heat to 80°C) ∣H2O : < 0.1 mg/mL (insoluble)
SMILES O=C(C1=C2C=CC3=C1CCCC3(C)C)C(C4=C2OC[C@@H]4C)=O
Molekulargewicht (g/mol) 296.36
Formelmasse 296.36
Reinheit (%) 98.02%
Güte Research
Physikalische Form Powder
Zur Verwendung mit (Anwendung) Cancer-Kinase/protease
Mehr anzeigen Weniger anzeigen
Research purposes only
Berichtigung von Produktinhalten
Das Fisher Scientific Encompass-Programm bietet Artikel an, die nicht Teil unseres Vertriebsportfolios sind. Diese Produkte verfügen in der Regel nicht über Bilder oder detaillierte Beschreibungen. Wir sind jedoch bestrebt, Ihr Einkaufserlebnis zu verbessern. Bitte verwenden Sie das untenstehende Formular, um uns Feedback zum Inhalt dieses Produkts zu geben.