Learn More
Saint Gobain Life Sciences Tygon™ LMT-55 Schläuche mit Drei-Stopp-Konfiguration
Entwickelt für Beständgkeit gegen Biegeermüdung und Abrieb und weniger durchlässig als Gummischläuche. Saint Gobain Performance Plastics™ Tygon™ LMT-55-Schläuche mit Konfiguration mit drei Stoppern eignen sich für praktisch alle anorganischen Chemikalien im Labor.
Marke:  Saint Gobain Life Sciences 070535-13-ND
Weitere Details : Netto-Gewicht : 0.01000kg
 Weitere Artikel aus diesem Sortiment
Artikelnummer. 15103216
  • 74.35 € / 12 Stück
Verfügbar ab: 22-05-2024
Sie sich ein, um den Lagerbestand zu sehen
Zum Warenkorb hinzufügen
Beschreibung
Beschreibung
  • Biobasierte Formulierung für eine ausgezeichnete Leistungsfähigkeit
  • Chargenübergreifende Konsistenz für reproduzierbare Ergebnisse
  • Nicht toxisch und nicht kontaminierend
  • Glatte, polierte Innenwand
  • Rutscht leicht über Anschlüsse und besitzt einen sicheren Halt für einfache Laboraufbauten
  • Beinhaltet kein BPA oder Phthalate
  • Standardgrößen lieferbar, zum Erhalt eine vollständigen Vakuums bei Zimmertemperatur
Typische Anwendungen
  • Labor allgemein
  • Lebensmittel & Getränke
  • Biopharmazeutika
  • Analytische Instrumente
  • Peristaltik- und Vakuumpumpen
  • Ideal für Kondensatoren, Inkubatoren, Exsikkatoren, Gasleitungen und Ablaufleitung geeignet
Spezifikation
Spezifikation
Tubing
0.04 in.
Tygon R3607
38,1 cm
0,85 mm
-50 °C
1,14 x 0,85mm
74 °C
Rot/rot/rot
1,14 mm
1.25 ft.
0.03 in.
Zum Dispensieren von Proben und Reagenzien, für biologische und chemische Assays sowie zur Analyse von Wasser und Boden
12/Packung
Rot/rot