Learn More
CS Citrate Synthase Antibody (CL2548), Novus Biologicals™
Mouse Monoclonal Antibody
280.00 € - 572.00 €
Spezifikation
| Antigen | CS Citrate Synthase |
|---|---|
| Klon | CL2548 |
| Verdünnung | Western Blot 1:500-1:1000, Immunohistochemistry 1:2500 - 1:5000, Immunohistochemistry-Paraffin 1:2500 - 1:5000 |
| Anwendungen | Western Blot, Immunohistochemistry |
| Klassifikation | Monoclonal |
| Produktcode | Marke | Menge | Preis | Menge & Verfügbarkeit | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Produktcode | Marke | Menge | Preis | Menge & Verfügbarkeit | |||||
|
18685575
|
Novus Biologicals
NBP2-36772-25ul |
25 μL |
280.00 €
25 Mikroliter |
Bitte melden Sie sich an, um diesen Artikel zu kaufen. Sie benötigen ein Web-Konto? Registrieren Sie sich noch heute! | |||||
|
18171778
|
Novus Biologicals
NBP2-36772 |
0.1 mL |
572.00 €
0.10 Milliliter |
Bitte melden Sie sich an, um diesen Artikel zu kaufen. Sie benötigen ein Web-Konto? Registrieren Sie sich noch heute! | |||||
Beschreibung
CS Citrate Synthase Monoclonal specifically detects CS Citrate Synthase in Human samples. It is validated for Western Blot, Immunohistochemistry, Immunohistochemistry-Paraffin.Spezifikation
| CS Citrate Synthase | |
| Western Blot 1:500-1:1000, Immunohistochemistry 1:2500 - 1:5000, Immunohistochemistry-Paraffin 1:2500 - 1:5000 | |
| Monoclonal | |
| Purified | |
| RUO | |
| PBS (pH 7.2) and 40% Glycerol with 0.02% Sodium Azide | |
| citrate synthase, citrate synthase, mitochondrial, EC 2.3.3, EC 2.3.3.1 | |
| CS | |
| IgG1 | |
| Protein A purified | |
| Specificity of antibody verified on a Protein Array containing target protein plus 383 other non-specific proteins. |
| CL2548 | |
| Western Blot, Immunohistochemistry | |
| Unconjugated | |
| Mouse | |
| Human | |
| O75390 | |
| 1431 | |
| This antibody was developed against Recombinant Protein corresponding to amino acids:ADLIPKEQARIKTFRQQHGKTVVGQITVDMMYGGMRGMKGLVYETSVLDPDEGIRFRGFSIPECQKLLPKAKGGEEPLPEGLFWLLVTGHIPTEEQVSWL | |
| Primary | |
| Protein A purified |