Learn More
Invitrogen™ Human CSNK1A1L, GST Tag Recombinant Protein
This CSNK1A1L Recombinant Human Protein (full length) was expressed in insect cells.
524.00 € - 7580.00 €
Spezifikation
Zugriffsnummer | AAH28723 |
---|---|
Zur Verwendung mit (Anwendung) | Kinase Assay |
Molekulargewicht | 65.4 kDa |
Kinase-Familie | CK1 Kinase Family |
Proteinlänge | Full Length |
Produktcode | Marke | Menge | Preis | Menge & Verfügbarkeit | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Produktcode | Marke | Menge | Preis | Menge & Verfügbarkeit | |||||
15900283
|
Invitrogen™
A30494 |
10 μg |
524.00 €
10 Mikrogramm |
Verfügbar ab: 14-05-2024 Loggen Sie sich ein, um den Lagerbestand zu sehen |
Bitte melden Sie sich an, um diesen Artikel zu kaufen. Sie benötigen ein Web-Konto? Registrieren Sie sich noch heute! | ||||
17108735
|
Invitrogen™
A32865 |
100 μg |
2435.00 €
100 Mikrogramm |
Verfügbar ab: 31-05-2024 Loggen Sie sich ein, um den Lagerbestand zu sehen |
Bitte melden Sie sich an, um diesen Artikel zu kaufen. Sie benötigen ein Web-Konto? Registrieren Sie sich noch heute! | ||||
17128775
|
Invitrogen™
A33354 |
1 mg |
7580.00 €
1 Milligramm |
Verfügbar ab: 29-05-2024 Loggen Sie sich ein, um den Lagerbestand zu sehen |
Bitte melden Sie sich an, um diesen Artikel zu kaufen. Sie benötigen ein Web-Konto? Registrieren Sie sich noch heute! | ||||
Beschreibung
CSNK1A1L serine/threonine kinase or CK1-alpha dynamically associates with the CBM complex upon T cell receptor engagement to participate in cytokine production and lymphocyte proliferation which has a contrasting role by subsequently promoting the phosphorylation and inactivation of CARMA1. It governs antigen-receptor-induced NF-kappa-B activation and human lymphoma cell survival.- Validated for use with the Z’-LYTE™ assay
- Available in multiple pack sizes for convenient use
Spezifikation
AAH28723 | |
65.4 kDa | |
Full Length | |
Recombinant | |
Storage Buffer: 50 mM Tris-HCl, pH 7.5, 150 mM NaCl, 10 mM glutathione, 0.1 mM EDTA, 0.25 mM DTT, 0.1 mM PMSF, 25% glycerol. | |
Insect | |
Liquid |
Kinase Assay | |
CK1 Kinase Family | |
Human | |
GST Tag | |
Dry Ice | |
Full Length, Recombinant, Active |