Learn More
Abnova™ CSTA (Human) Recombinant Protein
Human CSTA full-length ORF ( AAH10379, 1 a.a. - 98 a.a.) recombinant protein with GST-tag at N-terminal.
Marke:  Abnova™ H00001475-P01.25ug
Weitere Details : Netto-Gewicht : 0.00010kg
 Weitere Artikel aus diesem Sortiment
Artikelnummer. 16173661
  • 508.00 € / 25 Mikrogramm
Verfügbar ab: 19-06-2024
Sie sich ein, um den Lagerbestand zu sehen
Bitte Sie sich an, um diesen Artikel zu kaufen. Sie benötigen ein Web-Konto? Registrieren Sie sich noch heute!
Beschreibung
Beschreibung
  • Sequence: MIPGGLSEAKPATPEIQEIVDKVKPQLEEKTNETYGKLEAVQYKTQVVAGTNYYIKVRAGDNKYMHLKVFKSLPGQNEDLVLTGYQVDKNKDDELTGF
Spezifikation
Spezifikation
AAH10379
cystatin A (stefin A)
125% SDS-PAGE Stained with Coomassie Blue
Store at -80°C. Aliquot to avoid repeated freezing and thawing.
CSTA
GST
1475
Wheat germ expression system
25 μg
STF1, STFA
Wheat Germ (in vitro)
50 mM Tris-HCI, 10 mM reduced Glutathione, pH 8.0 in the elution buffer