Learn More
Invitrogen™ CTACK (CCL27A) Mouse ELISA Kit
Sandwich ELISA Kit
Marke: Invitrogen™ EMCCL27AX5
Weitere Details : Netto-Gewicht : 0.33800kg
Beschreibung
The Mouse CTACK (CCL27A) ELISA quantitates Ms CTACK in mouse serum, plasma, or cell culture medium. The assay will exclusively recognize both natural and recombinant Ms CTACK. Principle of the method The Mouse CTACK solid-phase sandwich ELISA (enzyme-linked immunosorbent assay) is designed to measure the amount of the target bound between a matched antibody pair. A target-specific antibody has been pre-coated in the wells of the supplied microplate. Samples, standards, or controls are then added into these wells and bind to the immobilized (capture) antibody. The sandwich is formed by the addition of the second (detector) antibody, a substrate solution is added that reacts with the enzyme-antibody-target complex to produce measurable signal. The intensity of this signal is directly proportional to the concentration of target present in the original specimen. Rigorous validation Each manufactured lot of this ELISA kit is quality tested for criteria such as sensitivity, specificity, precision, and lot-to-lot consistency. See manual for more information on validation.
Dieses Protein ist eins von mehreren CC-Zytokin-Genen, die auf dem p-Arm des Chromosoms 9 gruppiert sind. Zytokine sind eine Familie von sezernierten Proteinen, die an immunoregulatorischen und entzündlichen Prozessen beteiligt sind. Die CC-Zytokine sind Proteine, die durch zwei benachbarte Zysten charakterisiert sind.Spezifikation
Q9Z1X0 | |
15 pg/mL | |
Festphasen-Sandwich-ELISA | |
ELISA-Kit | |
Plasma, Serum, Überstand | |
5 x 96 Assays | |
ELISA, Protein-Assays, Proteinbiologie, Krebsbiologie, Immunologie, Neurowissenschaften, Neurobiologie, Proteinnachweis, Proteinanalyse | |
20301 | |
<12% | |
Assay-Verdünnungskonzentrat, Stopplösung, SAV-HRP, Chromogen, Standard, Biotinylierter Nachweisantikörper, Vorbeschichtete 96-Well-Platten, Waschpuffer, Dichtungsfolien für Mikrotiterplatten | |
5 x 96 Tests | |
Immunologie | |
2°bis 8 °C | |
Maus | |
4 h 45 min |
24,69 pg/mL bis 18000 pg/mL | |
15 pg/mL bis 18000 pg/mL | |
Biotin | |
Chemokin und Rezeptoren | |
Dieses ELISA-Kit weist keine Kreuzreaktivität mit einem der getesteten Zytokine auf: Maus CD30, L CD30, T CD40, CRG-2, CXCL16, Eotaxin, Eotaxin-2, Fas Ligand, Fraktalkin, GCSF, GM-CFS, IFN-gamma, IGFBP-2, IGFBP-3, IGFBP-5, IL-1 alpha, IL-1 beta, IL-2, IL-3, IL-3 Rb, IL-4, IL-5, IL-6, IL-9, IL-10, IL-12 p40/p70, IL-12 p70, IL-13, IL-17, KC, Leptin R, LEPTIN (OB), LIX, L-Selektin, Lymphotactin, MCP-1, MCP-5, M-CSF, MIG, MIP-1 alpha, MIP-1 gamma, MIP-2, MIP-3 beta, MIP-3 alpha, PF-4, P-Selektin, RANTES, SCF, SDF-1 alpha, TARC, TCA-3, TECK, TIMP-1, TNF-alpha, TNF RI, TNF RII, TPO, VCAM-1, VEGF. | |
Maus | |
Kolorimetrisches Mikrotiterplatten-Lesegerät | |
ALP, AW558992, CTACK, CTAK, CCL27, ESKine, ILC, pesky, Scya27, Scya27a | |
<10% | |
HRP | |
RUO | |
Plasma, 50 μl; Serum, 50 μl; Überstand, 100 μl | |
RP23-167I12.8, ALP, AW558992, CTACK, CTAK, Ccl27, ESkine, ILC, PESKY, Scya27, Scya27a | |
1 h 20 min |