Learn More
CTEP, MedChemExpress
Artikelnummer. 16489107
Encompass_Preferred
Change view
Click to view available options
Menge:
5 mg
10 mg
50 mg
100 mg
Packungsgröße:
10 Milligramm
50 Milligramm
4 product options available for selection
Product selection table with 4 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Menge unitSize
16489107 5 mg -
16482617 50 mg 50 Milligramm
16426528 10 mg 10 Milligramm
16406776 100 mg -
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 4 options available.
4 options
Artikelnummer. 16489107 Lieferant Medchem Express Lieferanten-Nr. HY15445
Bitte Sie sich an, um diesen Artikel zu kaufen. Sie benötigen ein Web-Konto? Registrieren Sie sich noch heute!
MedChemExpress CTEP (RO 4956371) is a novel, long-acting, orally bioavailable allosteric antagonist of mGlu5 receptor with IC50 of 2.2 nM, and shows > 1000-fold selectivity over other mGlu receptors.
CTEP (RO 4956371) is a novel, long-acting, orally bioavailable allosteric antagonist of mGlu5 receptor with IC50 of 2.2 nM, and shows > 1000-fold selectivity over other mGlu receptors.
Spezifikation
Chemischer Name oder Material CTEP
CAS 871362-31-1
Farbe Yellow
Hinweise zur Reinheitsqualität Research
Summenformel C19H13ClF3N3O
Menge 5 mg
Synonym RO 4956371 mGluR5 inhibitor
Löslichkeitsinformationen DMSO : ≥ 100 mg/mL (255.25 mM)
SMILES FC(F)(F)OC1=CC=C(N2C(C)=C(C#CC3=CC(Cl)=NC=C3)N=C2C)C=C1
Molekulargewicht (g/mol) 391.77
Formelmasse 391.77
Reinheit (%) 98.09%
Güte Research
Physikalische Form Solid
Zur Verwendung mit (Anwendung) Neuroscience-Neuromodulation