Learn More
CTRP6 Rabbit anti-Human, Polyclonal, Proteintech
Rabbit Polyclonal Antibody
129.00 € - 349.00 €
Spezifikation
Antigen CTRP6
Konzentration 0.13 mg/mL
Anwendungen Western Blot
Klassifikation Polyclonal
Konjugat Unconjugated
Mehr Spezifikationen ansehen
Produkte 2
Produktcode Marke Menge Preis Menge & Verfügbarkeit  
Produktcode Marke Menge Preis Menge & Verfügbarkeit  
16886295
Unterlagen ansehen Aktionsdetails
Proteintech
51030-1-AP-20UL
20 μL
129.00 €
20 Mikroliter
Alternative Produkte anzeigen
Sparen Sie bis zu 
»
Verfügbar ab: 15-05-2024
Sie sich ein, um den Lagerbestand zu sehen
Bitte Sie sich an, um diesen Artikel zu kaufen. Sie benötigen ein Web-Konto? Registrieren Sie sich noch heute!
16876295
Unterlagen ansehen Aktionsdetails
Proteintech
51030-1-AP-150UL
150 μL
349.00 €
150 Mikroliter
Alternative Produkte anzeigen
Sparen Sie bis zu 
»
Verfügbar ab: 15-05-2024
Sie sich ein, um den Lagerbestand zu sehen
Bitte Sie sich an, um diesen Artikel zu kaufen. Sie benötigen ein Web-Konto? Registrieren Sie sich noch heute!
Beschreibung
Beschreibung
Adipose tissue of an organism plays a major role in regulating physiologic and pathologic processes such as metabolism and immunity by producing and secreting a variety of bioactive molecules termed adipokines. One highly conserved family of adipokines is adiponectin/ACRP30 and its structural and functional paralogs, the C1q/tumor necrosis factor-alpha-related proteins (CTRPs) 1-7. Unlike adiponectin, which is expressed exclusively by differentiated adipocytes, the CTRPs are expressed in a wide variety of tissues. These proteins are thought to act mainly on liver and muscle tissue to control glucose and lipid metabolism. An analysis of the crystal structure of adiponectin revealed a structural and evolutionary link between TNF and C1q-containing proteins, suggesting that these proteins arose from a common ancestral innate immunity gene. CTRP6 contains at least 4 glycosylation motifs, suggesting that CTRP6 may be highly post-translationally modified.
Spezifikation
Spezifikation
CTRP6
Western Blot
Unconjugated
Rabbit
Human
Q9BXI9
114904
Peptide
Primary
-20°C
C1QTNF6
0.13 mg/mL
Polyclonal
Liquid
RUO
PBS with 50% glycerol and 0.1% sodium azide; pH 7.3
C1QTNF6, CTRP6, ZACRP6
C1QTNF6
IgG
Antigen Affinity Chromatography