Learn More
CTS-1027, MedChemExpress
Artikelnummer. 16460277
Encompass_Preferred
Change view
Click to view available options
Menge:
5 mg
10 mg
50 mg
Packungsgröße:
5 Milligramm
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Menge unitSize
16460277 50 mg -
16456637 5 mg 5 Milligramm
16453918 10 mg -
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Artikelnummer. 16460277 Lieferant Medchem Express Lieferanten-Nr. HY10398
Bitte Sie sich an, um diesen Artikel zu kaufen. Sie benötigen ein Web-Konto? Registrieren Sie sich noch heute!
MedChemExpress CTS-1027 is a potent small molecule inhibitor of MMPs, with IC50s of 0.3 nM, 0.5 nM for MMP2, MMP13, respectively, and has > 1,000 fold selectivity over MMP1.
CTS-1027 is a potent small molecule inhibitor of MMPs, with IC50s of 0.3 nM, 0.5 nM for MMP2, MMP13, respectively, and has > 1,000 fold selectivity over MMP1.
Spezifikation
Chemischer Name oder Material CTS-1027
CAS 193022-04-7
Farbe White
Hinweise zur Reinheitsqualität Research
Summenformel C19H20ClNO6S
Menge 50 mg
Synonym Ro 1130830 RS 130830
Löslichkeitsinformationen DMSO : ≥ 100 mg/mL (234.81 mM)
SMILES O=C(NO)C1(CCOCC1)CS(=O)(C2=CC=C(C=C2)OC3=CC=C(C=C3)Cl)=O
Molekulargewicht (g/mol) 425.88
Formelmasse 425.88
Reinheit (%) 98.45%
Güte Research
Physikalische Form Solid
Zur Verwendung mit (Anwendung) Cancer-Kinase/protease