Learn More
Gibco™ CTS™ KnockOut™ DMEM/F-12
Artikelnummer. 12023479 Alle ansehen Gibco Produkte
Ansicht ändern
Click to view available options
Menge:
500 mL
Packungsgröße:
500 Milliliter
1 product options available for selection
Product selection table with 1 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Menge Packungsgröße
12023479 500 mL 500 Milliliter
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 1 options available.
1 options
Nur f\u00FCr Forschungszwecke. Die Anwendung muss den Produktanweisungen entsprechen.
Artikelnummer. 12023479 Lieferant Gibco™ Lieferanten-Nr. A1370801
 Eingeschränkter Artikel
Lager vorrätig
Zum Warenkorb hinzufügen
Zum Warenkorb hinzufügen
missing translation for 'validMainframeMsg'
Nur f\u00FCr Forschungszwecke. Die Anwendung muss den Produktanweisungen entsprechen.
CTS™ KnockOut™ DMEM/F-12
Gibco CTS KnockOut DMEM/F-12 is a serum free, low osmolality medium without L-glutamine or HEPES buffer that is optimized for the growth of human embryonic stem cells (ESC) and induced pluripotent stem cells (iPSC). It is designed for use with KnockOut SR and KnockOut SR XenoFree CTS supplements.
Bei Cell Therapy Systems KnockOut™ DMEM/F-12 CTS™ handelt es sich um ein serumfreies Medium niedriger Osmolalität ohne L-Glutamin oder HEPES-Puffer, das für das Wachstum humaner embryonaler Stammzellen (ESC) und induzierter pluripotenter Stammzellen (iPSC) optimiert ist. KnockOut™ DMEM/F-12 CTS™ Medium wurde für die Verwendung mit KnockOut™ SR und KnockOut™ SR XenoFree CTS™ Supplementen entwickelt.
Entwickelt für zuverlässige und gleichbleibende Leistungsfähigkeit
  • Kultivierung von ESC/iPSC mit geringer oder keiner spontanen Differenzierung
  • Mit dieser cGMP-konform hergestellten Rezeptur und der unterstützenden Dokumentation sind Sie bereit für die klinische Forschung
    Konsistente Ergebnisse ohne fötales Kälberserum
    Cell Therapy Systems KnockOut™ DMEM/F-12 CTS™ Medien sind Teil der Produktlinie von KnockOut™ Medien, die seit Jahren zuverlässige Ergebnisse für die Kultivierung von ESC und jetzt auch iPSC liefern. Dieses Medium enthält kein fötales Kälberserum, führt zu geringer oder keiner spontanen Differenzierung und befreit Sie von der Notwendigkeit wiederholter Screenings.
    Äquivalente Morphologie
    Stammzellen, die in KnockOut™ DMEM/F12 CTS™ Medien kultiviert wurden, haben im Vergleich zu Kontrollstammzellen eine normale Morphologie und einen normalen Karyotyp. Sie können außerdem eine äquivalente Morphologie zu manuell passagierten hESCs erwarten, selbst nach enzymatischem Passagieren.
    Vereinfachen Sie Ihren Übergang in die klinische Forschung
    Die Marke Gibco™ Cell Therapy Systems (CTS™) bietet ein breitgefächertes Produktsortiment für den Einsatz bei Zelltherapieanwendungen wie Medien, Reagenzien, Wachstumsfaktoren, Enzyme, Reagenzien für die Selektion und Expansion von Zellen sowie Geräten. Merkmale der Gibco™ Cell Therapy Systems (CTS™) Produkte:
  • Geringerer Aufwand bei der Eigungsprüfung von Reagenzien
  • Lieferung mit entsprechenden Analyse- und Herkunftszertifikaten
  • Bequemer Zugang zu unserem Drug Master File (DMF)
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Spezifikation
Zelltyp Stammzellen (embryonal), Stammzellen (iPS – induzierte pluripotente Stammzellen)
Klassifikation Ohne Stoffe tierischen Ursprungs
Form Flüssig
Produkttyp CTS KnockOut DMEM/F-12
Sterilität Steril gefiltert
Zur Verwendung mit (Anwendung) Cell and Gene Therapy Research, Development, and Manufacturing
Fertigungsqualität, Herstellungsqualität cGMP für Medizinprodukte, 21 CFR Part 820 und ISO 13485
Menge 500 mL
Versandbedingung Umgebungstemperatur
Format Flasche
Inhalt und Lagerung Bei 2 bis 8 °C und vor Licht geschützt lagern.
Mehr anzeigen Weniger anzeigen
Für die Verwendung in der Forschung oder die Herstellung von zell-, gen- oder gewebebasierten Produkten. ACHTUNG: Nicht für Anwendungen an Menschen oder Tieren geeignet.