Learn More
Gibco™ CTS™ Opti-MEM™ I Medium
Click to view available options
Menge:
100 mL
500 mL
Packungsgröße:
100 Milliliter
500 Milliliter
Beschreibung
- Einzigartiges Medium, das Insulin, Transferrin, Hypoxanthin, Thymidin und Spurenelemente enthält
- CTS™ Opti-MEM™ I nutzt ein Puffersystem mit Natriumbikarbonat (2,4 g/l) und erfordert daher eine 5 bis 10%ige CO2-Umgebung zur Aufrechterhaltung des physiologischen pH-Werts
- Die Formulierung ist identisch mit dem Opti-MEM™ I serumreduziertem Medium in Forschungsqualität
- Xeno-frei und enthält menschliches Transferrin
- Hergestellt in Übereinstimmung mit cGMP für medizinische Geräte, 21 CFR, Teil 820 und zertifiziert nach ISO 13485. Drug Master File und Regulatory Support File auf Anfrage erhältlich
Spezifikation
Spezifikation
| Zelllinie | Viral Production Cells |
| Zelltyp | HEK293 |
| Klassifikation | Animal Origin-free |
| Form | Flüssig |
| Produkttyp | Minimum Essential Medium (MEM) |
| Sterilität | Steril gefiltert |
| Zur Verwendung mit (Anwendung) | LV Production |
| Fertigungsqualität, Herstellungsqualität | ISO 13485, MDSAP, FDA-registered, 21 CFR 820 |
| Menge | 100 mL |
| Versandbedingung | Umgebungstemperatur |
| Mehr anzeigen |
Für die Verwendung in der Forschung oder die Herstellung von zell-, gen- oder gewebebasierten Produkten. ACHTUNG: Nicht für Anwendungen an Menschen oder Tieren geeignet.