Learn More
Gibco™ CTS™ OpTmizer™ T Cell Expansion SFM, bag format
Artikelnummer. 11692099 Alle ansehen Gibco Produkte
Ansicht ändern
Click to view available options
Menge:
1 Beutel
Packungsgröße:
1 Stück
1 product options available for selection
Product selection table with 1 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Menge Packungsgröße
11692099 1 Beutel 1 Stück
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 1 options available.
1 options
Nur f\u00FCr Forschungszwecke. Die Anwendung muss den Produktanweisungen entsprechen.
Artikelnummer. 11692099 Lieferant Gibco™ Lieferanten-Nr. A1048503
Sparen Sie bis zu 60% auf Mikrobiologie
Verwenden Sie den Aktionscode 28004
Alle Werbeaktionen anzeigen
 Eingeschränkter Artikel
Lager vorrätig
Zum Warenkorb hinzufügen
Zum Warenkorb hinzufügen
missing translation for 'validMainframeMsg'
Nur f\u00FCr Forschungszwecke. Die Anwendung muss den Produktanweisungen entsprechen.
CTS™ OpTmizer™ T-Zell-Expansion SFM, Beutelformat
Gibco™ OpTmizer™ CTS™ T-Zellen-Expansion-SFM wurde für das Wachstum und die Expansion humaner T-Lymphozyten entwickelt. OpTmizer™ CTS™ T-Zellen-Expansions-Medium ist ein serum- und xenofreies 1x Vollmedium, bestehend aus OpTmizer™ T-Zellen-Expansions-Basis-Medium (1 l-Flasche) und OpTmizer™ T-Zellen-Expansions-Supplement (26 ml), die vor der Verwendung gemischt werden.
  • Bewahrt ähnliche Phänotypen und Funktionen wie T-Zellen, die in einem herkömmlichen serumergänzten Medium kultiviert werden
  • Konsistente Leistung bei der Unterstützung der T-Zellen-Expansion
  • Unterstützt hochdichte Kulturen in statischen und WAVE Bioreactor™ Kulturen
  • Mit dieser cGMP-konform hergestellten Formulierung und der begleitenden Dokumentation sind Sie für die klinische Forschung gerüstet
    Vielseitige T-Zellen-Kulturmedien
    OpTmizer™ CTS™ T-Zellen-Expansions-SFM wurde entwickelt, um Ergebnisse zu liefern, die mit herkömmlichen serumsupplementierten Medien vergleichbar sind. Auf Wunsch kann dem Medium 2 % wärmeinaktiviertes Humanserum (Kat. Nr. 34005-100) hinzugefügt werden, um die Lebensfähigkeit und Expansion zu verbessern. Die Verwendung von Serum und die erforderliche Menge sollten empirisch und abhängig von der spezifischen T-Zellen-Kulturanwendung bestimmt werden.
    Bereit für die T-Zellen-Expansion
    OpTmizer™ CTS™ T-Zellen-Expansions-SFM ist für die Expansion menschlicher T-Zellen ausgelegt, die CD3+-Dichten von >3x10 6 Zellen/ml unter statischen Bedingungen und >2x10 7 Zellen/ml in WAVE-Beuteln ermöglichen. Die Ergebnisse können je nach T-Zellen-Untergruppe variieren (z. B. Ag-spezifische Zellen). Die Bedingungen für spezifische T-Zellen-Kulturanwendungen sollten empirisch bestimmt werden.
    Stabilität des Vollmediums
    Das Vollmedium OpTmizer™ CTS™ T-Zellen-Expansions-SFM (Basis, Zusatz und L-Glutamin) ist für 4 Wochen bei Lagerung im Dunkeln und 2–8 °C stabil.
    Vereinfachen Sie den Übergang in die klinische Forschung
    Der Markenname Gibco™ Cell Therapy Systems (CTS™) umfasst eine breite Palette von Produkten für den Einsatz bei Zelltherapieanwendungen, einschließlich Medien, Reagenzien, Wachstumsfaktoren, Enzyme, Zellselektions-/Erweiterungs-Reagenzien und Geräte. Gibco™ CTS™ Produkte bieten:
  • Geringerer Aufwand bei der Eigungsprüfung von Reagenzien
  • Lieferung mit entsprechenden Analyse- und Herkunftszertifikaten
  • Bequemer Zugang zu unserem Drug Master File (DMF)
  • TRUSTED_SUSTAINABILITY
    Spezifikation
    Zelltyp T-Zellen
    Klassifikation Chemisch definiert, serumfrei, Xeno-frei
    Form Flüssig
    Produkttyp Zell-Expansion Serum-freies Medium (SFM)
    Serum Level Serumfrei
    Sterilität Steril
    Mit Additiven HEPES, Phenolrot, Natriumpyruvat, Natriumhydrogencarbonat
    Ohne Additive Kein Glutamin
    Menge 1 Beutel
    Endotoxin-Gehalt Sehr gering
    Antibiotika inklusive Keine Antibiotika
    Anorganische Salze Kalzium, Magnesium
    Reinheits- oder Qualitätsgrad Forschungsqualität
    Inhalt und Lagerung OpTmizer™ T-Zellen-Expansionsbasalmedium (1 x Liter-Medienbeutel):Bei 2 bis 8 °C lagern.Vor Licht schützen.
    OpTimizer™ T-Zellen-Expansionszusatz (1 x 26 ml):Bei 2 – 8 °C im Dunkeln lagern.
    Kulturmilieu CO2
    Culture Type Suspensions-Zellkultur