Learn More
Sartorius Cubis™ II Ultra-Mikrowaage, MCA-Anwenderoberfläche
With completely configurable hardware, software, and connectivity, Cubis™ II offers a high-performance balance that will align with your unique demands and compliance requirements.
40870.00 €
Spezifikation
Zertifizierung/Konformität | 21 CFR PART 11 17025 USP 41 |
---|---|
Anschlusstyp | 2 USB A-Anschlüsse, 1 USB B-Anschluss, 1 USB C-Anschluss, 1- bis 9-poliger RS 232-Anschluss, 1 Ethernet-Anschluss |
Fassungsvermögen | 2,1 g |
Displaytyp | TFT Farb-Touchscreen |
Lesbarkeit | 0,1 µg |
Produktcode | Marke | Modell | Enthält | Preis | Menge & Verfügbarkeit | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Produktcode | Marke | Modell | Enthält | Preis | Menge & Verfügbarkeit | ||||
16463375
|
Sartorius
MCA2.7S-2S00-F |
Windschutz F: Gefiltert | Waage, Zubehör, Stromversorgung, Handbuch, Werkstestbericht |
40870.00 €
1 Stück |
Verfügbar ab: 01-07-2024 Loggen Sie sich ein, um den Lagerbestand zu sehen |
Bitte melden Sie sich an, um diesen Artikel zu kaufen. Sie benötigen ein Web-Konto? Registrieren Sie sich noch heute! | |||
Beschreibung
- Monolithical weighing system
- Integrated climate sensors
- Individual sample holders
- Error-free operation
- Individual QApp workflows
- Motorized auto-leveling
- Full end-to-end data integrity
- 21 CFR Part 11 compliance
- Integrated audit-trail
- State-of-the-art user management
- Oustanding service support
- Integrated status center
- Integrated service functions
- Preventive maintenance on accredited standards
- For all models up to a maximum capacity of 8.2 kg
- Large 7-inch color touch TFT display in 16:9 format with new user interface
- Software Factory installed basic set of essential weighing applications (license free) and packages with special weighing applications and function extensions (license required)
- Operation Activated by touch key, touch-free using IR sensor
(draft shield M) or gesture sensor (optional), learning capability
Garantie
10 Jahre Gewährleistung
Spezifikation
21 CFR PART 11 17025 USP 41 | |
2,1 g | |
0,1 µg | |
±0,7 µg | |
10 s | |
7 s | |
Ultramikrowaage | |
340/355 mm Wäge-/Elektromodul | |
129/61 mm Wäge-/Elektromodul | |
100/240 V (±10 %) | |
1,0 A |
2 USB A-Anschlüsse, 1 USB B-Anschluss, 1 USB C-Anschluss, 1- bis 9-poliger RS 232-Anschluss, 1 Ethernet-Anschluss | |
TFT Farb-Touchscreen | |
Automatisierung motorisiert | |
Aluminiumdruckguss, Kunststoff PBT, Optiwhite Floatglas und Edelstahl, Aluminiumverkleidung | |
±0,15 µg | |
0°bis +40 °C | |
10 Jahre | |
139/240 mm Wäge-/Elektromodul | |
7,2, 7,9 kg | |
2 Jahre | |
50/60 Hz (±5 %) |