Learn More
Sartorius™ Cubis™ Serie Semimikro-Analysewaage, Modell MSE225P
Schlichtes und einfaches Wiegen
Marke: Sartorius™ MSE225P-0CE-DU
Weitere Details : Netto-Gewicht : 0.01000kg
Beschreibung
Die Anzeige- und Bedieneinheit MSE bietet einfache Wägefunktionen bei höchster Leistungsfähigkeit und maximalem Bedienkomfort. Das kontrastreiche, hintergrundbeleuchtete LCD-Display, die Anwenderführung im Klartext und die logisch angeordneten Präzisionstasten bilden die ideale Basis für Bediener, die eine höchstmögliche Wägegenauigkeit benötigen. Keine komplexen Funktionen für Wägeprozesse oder Datenverwaltung erforderlich. Stromversorgung 100 – 240 V, 50/60 Hz, AC-Adapter.- Abnehmbare Anzeige- und Bedieneinheit
- Grundlegende Unterstützung für den Einsatz in QM-Systemen
- ISOCAL: Vollautomatische Justierfunktion für die Kalibrierung
- GLP-konforme Aufzeichnung
- Programmierbare Software für standardmäßige Laboranwendungen
Spezifikation
ISO; FDA/USP; GxP; Verifiziert | |
0.2 mg | |
Flüssigkristallanzeige, schwarz und weiß | |
Gramm | |
Manueller Windschutz für die Analyse und Zertifizierung | |
Mit Unterstützung | |
≤ 6 s | |
MSE225P | |
0 bis 60 g:0.015/60 bis 120 g: 0.025 mg | |
5 °C bis 40 °C | |
Halbmikro-Analysewaagen | |
192 mm | |
250 mm | |
154 mm | |
100/240 V, 50/60 Hz, 1 A, 7 W, 15 V DC ±5 % | |
7 W | |
50/60 Hz |
RS-232 25-polig / Bluetooth / RS-232 9-polig, inkl. PS | |
60/120/220 g | |
0.01/0.02/0.05 mg | |
Cubis™ deckt jetzt das gesamte Sortiment ab, von der | |
IP 54 | |
≤ 0.15 mg | |
30 mg | |
Quadratisch | |
≤ 2 s | |
100 g | |
154 x 192 x 250 mm | |
85 mm | |
261 mm | |
85 mm | |
100/240 V | |
1 A |