Learn More
Sartorius™ Cubis™ Serie Analysewaage, Modell MSE324S
Schlichtes und einfaches Wiegen
Marke: Sartorius™ MSE324S-0CE-DU
Weitere Details : Netto-Gewicht : 0.00900kg
Beschreibung
Die Anzeige- und Bedieneinheit MSE bietet einfache Wägefunktionen bei höchster Leistungsfähigkeit und maximalem Bedienkomfort. Das kontrastreiche, hintergrundbeleuchtete LCD-Display, die Anwenderführung im Klartext und die logisch angeordneten Präzisionstasten bilden die ideale Basis für Bediener, die eine höchstmögliche Wägegenauigkeit benötigen. Keine komplexen Funktionen für Wägeprozesse oder Datenverwaltung erforderlich. Stromversorgung 100 – 240 V, 50/60 Hz, AC-Adapter.- Abnehmbare Anzeige- und Bedieneinheit
- Grundlegende Unterstützung für den Einsatz in QM-Systemen
- ISOCAL: Vollautomatische Justierfunktion für die Kalibrierung
- GLP-konforme Aufzeichnung
- Programmierbare Software für standardmäßige Laboranwendungen
Spezifikation
ISO; FDA/USP; GxP; Verifiziert | |
0.4 mg | |
Flüssigkristallanzeige, schwarz und weiß | |
Milligramm | |
Manueller Windschutz für die Analyse und Zertifizierung | |
Mit Unterstützung | |
< 3 s | |
MSE324S | |
0.1 mg | |
5 bis 40 °C | |
Analysewaagen | |
193 mm | |
261 mm | |
191 mm | |
100/240 V, 50/60 Hz, 1 A, 7 W, 15 V DC ±5 % | |
7 W | |
50/60 Hz |
RS-232 25-polig / Bluetooth / RS-232 9-polig, inkl. PS | |
320 g | |
0.1 mg geliefert | |
Cubis™ deckt jetzt das gesamte Sortiment ab, von der | |
IP 54 | |
≤± 0.3 mg | |
100 mg | |
Quadratisch | |
< 1 s | |
200 g | |
191 x 193 x 261 mm | |
85 mm | |
261 mm | |
85 mm | |
100/240 V | |
1 A |