Learn More
Sartorius™ Cubis™ Serie Semimikro-Analysewaagen, Modell MSU125P
Kombiniert klassische Tastenbedienung mit einer Vielzahl von Leistungsmerkmalen
8560.00 € - 11848.00 €
Spezifikation
Anschlusstyp | RS-232 25-polig / Bluetooth / RS-232 9-polig, inkl. PS |
---|---|
Ecklast | 0.15 mg |
Fassungsvermögen | 60/120 g |
Displaytyp | Hochauflösendes Schwarzweiß-Display, 5.7 Zoll Monochrom |
Lesbarkeit | 0.01/0.1 mg |
Produktcode | Marke | Modell | Fassungsvermögen | Lesbarkeit | Stabilisierungszeit | Preis | Menge & Verfügbarkeit | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Produktcode | Marke | Modell | Fassungsvermögen | Lesbarkeit | Stabilisierungszeit | Preis | Menge & Verfügbarkeit | ||
11808531
|
Sartorius™
MSU125P-0CE-DI |
MSA125P | 60/120 g | 0.01/0.1 mg | ≤ 2 s |
Dieser Artikel ist im Moment nicht verfügbar oder wird nicht mehr hergestellt. Schauen Sie bitte auf unsere Produktseite nach möglichen Alternativen |
|||
11898521
|
Sartorius™
MSU125P-0CE-DU |
MSA125P | 60/120 g | 0.01/0.1 mg | ≤ 2 s |
Dieser Artikel ist im Moment nicht verfügbar oder wird nicht mehr hergestellt. Schauen Sie bitte auf unsere Produktseite nach möglichen Alternativen |
|||
10460075
|
Sartorius™
MSU125P-000-DI |
MSA125P | 60/120 g | 0.01/0.1 mg | ≤ 2 s |
Dieser Artikel ist im Moment nicht verfügbar oder wird nicht mehr hergestellt. Schauen Sie bitte auf unsere Produktseite nach möglichen Alternativen |
|||
11828501
|
Sartorius™
MSU125P-000-DU |
MSA125P | 60/120 g | 0.01/0.1 mg | ≤ 2 s |
Dieser Artikel ist im Moment nicht verfügbar oder wird nicht mehr hergestellt. Schauen Sie bitte auf unsere Produktseite nach möglichen Alternativen |
|||
Beschreibung
Die Anzeige- und Bedieneinheit MSU hat einen klassischen Stil und ist universell einsetzbar. Das hochauflösende Schwarz-Weiß-Grafikdisplay ist großzügig dimensioniert und verfügt über präzise auslösende Tasten. Die Kommunikation erfolgt über drei serienmäßige Datenschnittstellen: Ethernet mit implementierten Webservices, USB-Schnittstelle zum PC und einer RS-232C-Schnittstelle für Sartorius Zubehör/Drucker. Optionale Schnittstellen über Bluetooth™, 9-polige RS232C PC- und PS/2-Schnittstellen. Mit dem eingebauten SD-Kartenleser können Wägedaten, Anwenderprofile, Aufgabenkonfigurationen und Einstellungen von einer Waage auf eine andere oder auf einen PC übertragen werden. Stromversorgung 100 – 240 V, 50/60 Hz, AC-Adapter.- Schwenk- und abnehmbare Anzeige- und Bedieneinheit
- Kompensiert exzentrische und außermittige Beladungsfehler
- Windschutz mit Motor
- Mit Passwortschutz
- Prüfprotokollfunktion
- GLP-konform
- Optionale motorbetriebene Nivellierfunktion
- Umrechnung von Masseneinheiten
- Zeitgesteuerte Funktionen
- Zweiter Tara-Speicher
Spezifikation
RS-232 25-polig / Bluetooth / RS-232 9-polig, inkl. PS | |
60/120 g | |
0.01/0.1 mg | |
Cubis™ deckt jetzt das gesamte Sortiment ab, von der | |
Mit Unterstützung | |
≤ 6 s | |
MSA125P | |
≤ ± 0 bis 60 g: 0.015 mg/ 60 bis 120 g: 0.06 mg | |
5 °C bis 40 °C | |
Halbmikro-Analysewaagen | |
192 mm | |
250 mm | |
85 mm | |
85 mm | |
100/240 V | |
1 A |
0.15 mg | |
Hochauflösendes Schwarzweiß-Display, 5.7 Zoll Monochrom | |
Gramm | |
IP 54 | |
≤± 0.15 mg | |
30 mg | |
Quadratisch | |
≤ 2 s | |
50 g | |
154 x 192 x 250 mm | |
85 mm | |
261 mm | |
154 mm | |
100/240 V, 50/60 Hz, 1 A, 7 W, 15 V DC ±5 % | |
7 W | |
50/60 Hz |