Learn More
MedChemExpress Cucurbitacin I
Artikelnummer. 16481628
Encompass_Preferred
Ansicht ändern
Click to view available options
Menge:
5 mg
Packungsgröße:
5 Milligramm
1 product options available for selection
Product selection table with 1 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Menge Packungsgröße
16481628 5 mg 5 Milligramm
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 1 options available.
1 options
Artikelnummer. 16481628 Lieferant MedChemExpress Lieferanten-Nr. HYN1405
 Eingeschränkter Artikel
Verfügbar ab: 02-12-2026
Zum Warenkorb hinzufügen
Zum Warenkorb hinzufügen
missing translation for 'validMainframeMsg'
MedChemExpress Cucurbitacin I is a natural selective inhibitor of JAK2/STAT3, with potent anti-cancer activity.
Spezifikation
Inhalt und Lagerung Powder -20°C 3 years, 4°C 2 years∣In solvent -80°C 6 months, -20°C 1 month
Molekulargewicht 514.65 g/mol
Versandbedingung Room temperature
Zur Verwendung mit (Anwendung) Cancer-Kinase/protease
CAS 2222-07-3
Produkttyp Natural Products
Reinheit 98.0%
Löslichkeit DMSO : ≥ 100 mg/mL (194.31 mM)
Synonym Elatericin B∣ JSI-124∣ NSC-521777
Ziel STAT∣JAK
Menge 5 mg