Learn More
Thermo Scientific™ Culti-Loops™ Klebsiella oxytoca ATCC® 8724™
Gebrauchsfertige QC-Organismen, die für Leistungstests von Medien, Färbemitteln, Reagenzien, Identifikationskits und zur Bewertung bakteriologischer Verfahren empfohlen werden.
Brand: Thermo Scientific™ R4603009
Additional Details : Netto-Gewicht : 0.40000kg Transport : UN number : 3373 Chem class : 6.2
Description
Thermo Scientific™ Culti-Loops™ sind gebrauchsfertige QC-Organismen, die zur Verwendung in Leistungstests von Medien, Färbemitteln, Reagenzien, Identifikationskits und für die Bewertung bakteriologischer Verfahren empfohlen werden.
Die Impföse lässt sich in einem Flüssigmedium auflösen (Culti-Loops Rehydrierungsflüssigkeit für Aerobier, Artikel-Nr. R4631000), oder direkt auf ein geeignetes Medium ausstreichen.
Bestellinformationen:
Culti-Loops sind einzeln folienverschweißt, eine Packung enthält fünf Impfösen.
Specifications
872TM* | |
Klebsiella oxytoca | |
Gramnegative Stäbchen | |
5 Impfösen/Packung |
Klebsiella oxytoca | |
CULTI-LOOPS Organismen für die Qualitätskontrolle | |
Qualitative Qualitätskontrolle | |
NRRL B199, [BUCSAV 143, CCM 1901, NCDC 38068, NCIB 8017, NCIB 8521, NRC 474] |
Das ATCC Licensed Derivative Logo, die ATCC Licensed Derivative Wortmarke und die ATCC Katalognummern sind Warenzeichen von ATCC® und werden unter Lizenz verwendet.