Learn More
R&D Systems™ Cultrex RGF Basement Membrane Extract
Applications: Bioactivity
86.39 € - 493.51 €
Spezifikation
Inhalt und Lagerung | Product is stable for a minimum of 3 months from date of shipment when stored at -20° C in a manual defrost freezer. For optimal stability, store at -80° C. Avoid freeze-thaw cycles. |
---|---|
Konzentration | 12 to 18 mg/mL |
Endotoxin-Gehalt | ≤8EU/mL |
Produktcode | Marke | Menge | Preis | Menge & Verfügbarkeit | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Produktcode | Marke | Menge | Preis | Menge & Verfügbarkeit | |||||
18481240
|
R&D Systems™
3433-001-01 |
1 mL |
86.39 €
1 Milliliter |
Verfügbar ab: 05-06-2024 Loggen Sie sich ein, um den Lagerbestand zu sehen |
Bitte melden Sie sich an, um diesen Artikel zu kaufen. Sie benötigen ein Web-Konto? Registrieren Sie sich noch heute! | ||||
18422060
|
R&D Systems™
3433-010-01 |
2 x 5 mL |
493.51 €
10 Milliliter |
Verfügbar ab: 05-06-2024 Loggen Sie sich ein, um den Lagerbestand zu sehen |
Bitte melden Sie sich an, um diesen Artikel zu kaufen. Sie benötigen ein Web-Konto? Registrieren Sie sich noch heute! | ||||
18421610
|
R&D Systems™
3433-005-01 |
5 mL |
286.17 €
5 Milliliter |
Verfügbar ab: 23-05-2024 Loggen Sie sich ein, um den Lagerbestand zu sehen |
Bitte melden Sie sich an, um diesen Artikel zu kaufen. Sie benötigen ein Web-Konto? Registrieren Sie sich noch heute! | ||||
Beschreibung
The extract gels at 37°C to form a reconstituted basement membrane. The major components of BME include laminin, collagen IV, entactin, and heparin sulfate proteoglycan. BME can be used in a multiple applications, under a variety of cell culture conditions, for maintaining growth or promoting differentiation of primary endothelial, epithelial, smooth muscle and stem cells. BME can also be utilized in cell attachment, neurite outgrowth, angiogenesis, in vitro cell invasion and in vivo tumorigenicity assays.Spezifikation
Product is stable for a minimum of 3 months from date of shipment when stored at -20° C in a manual defrost freezer. For optimal stability, store at -80° C. Avoid freeze-thaw cycles. | |
12 to 18 mg/mL | |
≤8EU/mL |