missing translation for 'onlineSavingsMsg'
Learn More
Learn More
Ibidi Culture-Insert 2 Well in μ-Dish 35 mm, High ibiTreat
Descripción
- A 2 well silicone insert with a defined cell-free gap of 500 μm
- suitable for wound healing
- migration assays
- 2D invasion assays
- and co-cultivation of cells
- in a μ-Dish 35 mm high with #1.5 Polymer Coverslip bottom
- tissue culture treated
- sterilized
Especificaciones
Especificaciones
| Typ | Kultureinsatz |
| Menge | 30 |
| Wells | 2 |
| Sterilität | Steril |
| Anzahl Wells | 2 |
Título del producto
Al hacer clic en Enviar, acepta que Fisher Scientific se ponga en contacto con usted en relación con los comentarios que ha proporcionado en este formulario. No compartiremos su información para ningún otro fin. Toda la información de contacto proporcionada se mantendrá de acuerdo con nuestra Política de Privacidad. Política de privacidad.
¿Detecta una oportunidad de mejora?