missing translation for 'onlineSavingsMsg'
Learn More

Ibidi Culture-Insert 2 Well in μ-Dish 35 mm, Low ibiTreat

Artikelnummer. 15104926
Encompass_Preferred
Change view
Click to view available options
Anzahl Wells:
2
1 product options available for selection
Product selection table with 1 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Anzahl Wells
15104926 2
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 1 options available.
1 options
Dieser Artikel kann nicht zurückgegeben werden. Rückgaberichtlinie anzeigen
Artikelnummer. 15104926 Lieferant Ibidi Lieferanten-Nr. 80206
Nur noch null auf Lager
Zum Warenkorb hinzufügen
Zum Warenkorb hinzufügen
Dieser Artikel kann nicht zurückgegeben werden. Rückgaberichtlinie anzeigen

Culture-Insert 2 Well in μ-Dish 35 mm, Low ibiTreat is a 2 well silicone insert with a defined cell-free gap of 500 μm.

  • A 2 well silicone insert with a defined cell-free gap of 500 μm
  • suitable for wound healing
  • migration assays
  • 2D invasion assays
  • and co-cultivation of cells
  • in a μ-Dish 35 mm low with #1.5 Polymer Coverslip bottom
  • tissue culture treated
  • sterilized

Spezifikation

Typ Kultureinsatz
Menge 30
Wells 2
Sterilität Steril
Anzahl Wells 2
Name des Produkts
Wählen Sie ein Thema

Indem Sie auf Absenden klicken, erklären Sie sich damit einverstanden, dass Fisher Scientific sich mit Ihnen in Verbindung setzen kann, um Ihr Feedback in diesem Formular zu bearbeiten. Wir werden Ihre Informationen nicht für andere Zwecke weitergeben. Alle bereitgestellten Kontaktinformationen werden in Übereinstimmung mit unserer Datenschutzrichtlinie aufbewahrt. Datenschutzrichtlinie.