Learn More
Cumen, TRC
Spezifikation
Spezifikation
| Chemischer Name oder Material | Isopropylbenzene |
| Menge | 50 g |
| InChI-Formel | InChI=1S/C9H12/c1-8(2)9-6-4-3-5-7-9/h3-8H,1-2H3 |
| Formelmasse | 120.0939 |