Learn More
Cumylhydroperoxid, 80 %, Thermo Scientific Chemicals
Artikelnummer. 11934761 Alle ansehen Thermo Scientific Chemicals Produkte
Ansicht ändern
Click to view available options
Menge:
5 g
250 g
1 kg
2.5 kg
Verpackung:
Kunststoffflasche
Packungsgröße:
1 Kilogramm
2.50 Kilogramm
250 Gramm
5 Gramm
4 product options available for selection
Product selection table with 4 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Menge Verpackung Packungsgröße
11934761 2.5 kg Kunststoffflasche 2.50 Kilogramm
10728732 5 g Kunststoffflasche 5 Gramm
10336451 250 g Kunststoffflasche 250 Gramm
10219373 1 kg Kunststoffflasche 1 Kilogramm
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 4 options available.
4 options
Product Code. 11934761 Supplier Thermo Scientific Acros Supplier No. 349960025
 Eingeschränkter Artikel
Add to basket
missing translation for 'validMainframeMsg'
CAS: 80-15-9 | C9H12O2 | 152.19 g/mol
Dieses Markenprodukt von Thermo Scientific Chemicals war ursprünglich Teil des Produktportfolios von Acros Organics. Auf einigen Dokumenten und Etiketteninformationen steht möglicherweise noch die bisherige Marke. Die ursprüngliche Produkt- oder Artikelnummer von Acros Organics oder die SKU-Referenz wurde bei Übernahme der Marke durch Thermo Scientific Chemicals nicht geändert.
Oxidationsreagenz
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Chemical Identifiers
CAS 80-15-9 , 98-82-8 , 617-94-7 , 98-86-2
Summenformel C9H12O2
Molekulargewicht (g/mol) 152.19
MDL-Nummer MFCD00002129
InChI-Schlüssel YQHLDYVWEZKEOX-UHFFFAOYSA-N
Synonym cumene hydroperoxide, cumyl hydroperoxide, hydroperoxide, 1-methyl-1-phenylethyl, cumenyl hydroperoxide, alpha,alpha-dimethylbenzyl hydroperoxide, cumolhydroperoxid, 7-cumyl hydroperoxide, cumolhydroperoxide, cument hydroperoxide, hydroperoxyde de cumene
PubChem CID 6629
ChEBI CHEBI:78673
SMILES CC(C)(OO)C1=CC=CC=C1
Specifications
Chemischer Name oder Material Cumyl hydroperoxide
Namenshinweis 80%
Schmelzpunkt -30.0°C
Dichte 1.0600g/mL
Flammpunkt 83°C
Prozentgehaltsbereich 80 to 85% (Iodometry)
Verpackung Kunststoffflasche
Strukturformel C6H5C(CH3)2OOH
Menge 2.5 kg
Relative Dichte 1.06
Löslichkeitsinformationen Solubility in water: miscible.
IUPAC-Name 2-Phenylpropan-2-peroxol
Formelmasse 152.19
Reinheit (%) 80%
Show More Show Less
compliance-icons compliance-icons compliance-icons compliance-icons compliance-icons
Product Identifier
  • Cumyl hydroperoxide
Signal Word
  • Gefahr
Hazard Category
  • Akute Toxizität Kategorie 3
  • Akute Toxizität Kategorie 4
  • LANGFRISTIG GEWÄSSERGEFÄHRDEND Chronisch 2
  • Aspirationsgefahr Kategorie 1
  • Schwere Augenschädigung/Augenreizung Kategorie 1
  • Organisches Peroxid Typ E & F
  • Hautreizende/-ätzende Wirkung Kategorie 1B
  • Spezifische Zielorgan-Toxizität Kategorie 2
  • Spezifische Zielorgan-Toxizität Kategorie 3
Hazard Statement
  • H242-Erwärmung kann Brand verursachen.
  • H411-Giftig für Wasserorganismen, mit langfristiger Wirkung.
  • H302-Gesundheitsschädlich bei Verschlucken.
  • H304-Kann bei Verschlucken und Eindringen in die Atemwege tödlich sein.
  • H312-Gesundheitsschädlich bei Hautkontakt.
  • H314-Verursacht schwere Verätzungen der Haut und schwere Augenschäden.
  • H318-Verursacht schwere Augenschäden.
  • H331-Giftig bei Einatmen.
  • H335-Kann die Atemwege reizen.
  • H373-Kann die Organe schädigen.
Precautionary Statement
  • P280-Schutzhandschuhe/Schutzkleidung/Augenschutz/Gesichtsschutz tragen.
  • P301+P330+P331-BEI VERSCHLUCKEN: Mund ausspülen. KEIN Erbrechen herbeiführen.
  • P302+P352-BEI BERÜHRUNG MIT DER HAUT: Mit viel Wasser/waschen.
  • P304+P340-BEI EINATMEN: Die Person an die frische Luft bringen und für ungehinderte Atmung sorgen.
  • P305+P351+P338-BEI KONTAKT MIT DEN AUGEN: Einige Minuten lang behutsam mit Wasser spülen. Vorhandene Kontaktlinsen nach Möglichkeit entfernen. Weiter spülen.
  • P310-Sofort GIFTINFORMATIONSZENTRUM/Arzt/anrufen.
Supplemental information
  • MIXTURE LIST-Contain: Cumene hydroperoxide, Isopropylbenzene,Acetophenone