Learn More
Cumylhydroperoxid, tech. 80 %, Thermo Scientific Chemicals
Artikelnummer. p-7044510
Click to view available options
Menge:
100 g
500 g
Packungsgröße:
100 Gramm
500 Gramm
Regulatorischer Hinweis: Abgabe sachkundepflichtiger Stoffe und Gemische nur bei Erfüllung der Vorrausetzungen nach Chemikalienverbotsverordnung (ChemVerbotsV). Keine Abgabe an Privatpersonen.
Artikelnummer. 11337026
Marke: Thermo Scientific Alfa Aesar L06866.22
Bulk oder benutzerdefiniertes Format anfordern
om dit product te kopen Registreer vandaag om een webaccount aan te maken
Regulatorischer Hinweis: Abgabe sachkundepflichtiger Stoffe und Gemische nur bei Erfüllung der Vorrausetzungen nach Chemikalienverbotsverordnung (ChemVerbotsV). Keine Abgabe an Privatpersonen.
CAS: 80-15-9 | C9H12O2 | 152.19 g/mol
Cumenhydroperoxid wird bei der Herstellung von Polystyrol-Nanokapeln verwendet. Es dient als Härtemittel für Polyesterharze und als Oxidationsmittel bei organischen chemischen Reaktionen. Es dient als Initiator für die radikalischen Polymerisation, insbesondere für Acrylat- und Methacrylatmonomere. Es wurde auch als Zwischenprodukt beim Hock-Verfahren zur Entwicklung von Phenol und Aceton aus Benzol und Propen eingesetzt. Darüber hinaus wird es als Epoxidierungsreagenz für allylische Alkohole und Fettsäureester verwendet. Außerdem wird es auch bei der Herstellung von Methylstyrol, Acetophenon und Cumylalkohol verwendet.
Dieses Markenprodukt von Thermo Scientific Chemicals war ursprünglich Teil des Produktportfolios von Alfa Aesar. Einige Dokumente und Etiketteninformationen enthalten möglicherweise Angaben zur bisherigen Marke. Die ursprüngliche Produkt- oder Artikelnummer bei Alfa Aesar oder die SKU-Referenz wurde im Rahmen des Übergangs der Marke zu Thermo Scientific Chemicals nicht geändert.
Anwendungen
Cumolhydroperoxid wird bei der Herstellung von Polystyrol-Nanokapseln verwendet.Es dient als Härtemittel für Polyesterharze und als Oxidationsmittel bei organischen chemischen Reaktionen.Es dient als Initiator für die radikalischen Polymerisation, insbesondere für Acrylat- und Methacrylatmonomere.Es wurde auch als Zwischenprodukt beim Hock-Verfahren zur Entwicklung von Phenol und Aceton aus Benzol und Propen eingesetzt.Darüber hinaus wird es als Epoxidierungsreagenz für allylische Alkohole und Fettsäureester verwendet.Darüber hinaus wird es auch zur Herstellung von Methylstyrol, Acetophenon und Cumylalkohol verwendet.
Löslichkeit
Mischbar mit Alkohol, Aceton, Ether, Estern, Kohlenwasserstoffen und chlorierten Kohlenwasserstoffen.Schwach mischbar mit Wasser.
Anmerkungen
Kühl lagern.Behälter an einem trockenen und gut belüfteten Ort dicht verschlossen halten.Nicht kompatibel mit pulverförmigen Metallen, organischen Materialien, Schwermetallsalzen, Metallsalzen, brennbaren Materialien, Säuren, Laugen, Reduktionsmitteln, Rost, Kohle, Aminen, Kupfer, Blei, Kobalt- und Kobaltoxiden.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Chemische Identifikatoren
CAS 80-15-9
Summenformel C9H12O2
Molekulargewicht (g/mol) 152.19
MDL-Nummer MFCD00002129
InChI-Schlüssel YQHLDYVWEZKEOX-UHFFFAOYSA-N
Synonym cumene hydroperoxide, cumyl hydroperoxide, hydroperoxide, 1-methyl-1-phenylethyl, cumenyl hydroperoxide, alpha,alpha-dimethylbenzyl hydroperoxide, cumolhydroperoxid, 7-cumyl hydroperoxide, cumolhydroperoxide, cument hydroperoxide, hydroperoxyde de cumene
PubChem CID 6629
ChEBI CHEBI:78673
IUPAC-Name 2-phenylpropane-2-peroxol
SMILES CC(C)(OO)C1=CC=CC=C1
Spezifikation
Chemischer Name oder Material Cumene hydroperoxide
Schmelzpunkt -30°C
Dichte 1.03
Siedepunkt 100°C to 102°C (8 mmHg)
Flammpunkt 56°C (132°F)
Brechungsindex 1.524
Menge 100 g
UN-Nummer UN3109
Beilstein 1908117
Löslichkeitsinformationen Miscible with alcohol,acetone,ether,esters,hydrocarbons and chlorinated hydrocarbons. Slightly miscible with water.
Formelmasse 152.2
Reinheit (%) 80%
Güte Technisch
Mehr anzeigen Weniger anzeigen
compliance-icons compliance-icons compliance-icons compliance-icons compliance-icons
Produktidentifikator
  • Cumyl hydroperoxide
Signalwort
  • Gefahr
Gefahrenkategorie
  • Akute Toxizität Kategorie 3
  • Akute Toxizität Kategorie 4
  • LANGFRISTIG GEWÄSSERGEFÄHRDEND Chronisch 2
  • Aspirationsgefahr Kategorie 1
  • Karzinogenität Kategorie 1B
  • Schwere Augenschädigung/Augenreizung Kategorie 1
  • Entzündbare Flüssigkeit Kategorie 3
  • Organisches Peroxid Typ E & F
  • Hautreizende/-ätzende Wirkung Kategorie 1B
  • Spezifische Zielorgan-Toxizität Kategorie 2
  • Spezifische Zielorgan-Toxizität Kategorie 3
Gefahrenhinweis
  • H226-Flüssigkeit und Dampf entzündbar.
  • H242-Erwärmung kann Brand verursachen.
  • H302-Gesundheitsschädlich bei Verschlucken.
  • H304-Kann bei Verschlucken und Eindringen in die Atemwege tödlich sein.
  • H312-Gesundheitsschädlich bei Hautkontakt.
  • H314-Verursacht schwere Verätzungen der Haut und schwere Augenschäden.
  • H318-Verursacht schwere Augenschäden.
  • H331-Giftig bei Einatmen.
  • H335-Kann die Atemwege reizen.
  • H350-Kann Krebs erzeugen.
  • H373-Kann die Organe schädigen.
  • H411-Giftig für Wasserorganismen, mit langfristiger Wirkung.
Sicherheitshinweis
  • P210-Von Hitze, heißen Oberflächen, Funken, offenen Flammen und anderen ndquellen fernhalten. Nicht rauchen.
  • P280-Schutzhandschuhe/Schutzkleidung/Augenschutz/Gesichtsschutz tragen.
  • P301+P330+P331-BEI VERSCHLUCKEN: Mund ausspülen. KEIN Erbrechen herbeiführen.
  • P303+P361+P353-BEI BERÜHRUNG MIT DER HAUT (oder dem Haar): Alle kontaminierten Kleidungsstücke sofort ausziehen. Haut mit Wasser abwaschen/duschen.
  • P305+P351+P338-BEI KONTAKT MIT DEN AUGEN: Einige Minuten lang behutsam mit Wasser spülen. Vorhandene Kontaktlinsen nach Möglichkeit entfernen. Weiter spülen.
  • P310-Sofort GIFTINFORMATIONSZENTRUM/Arzt/anrufen.
Ergänzende Informationen
  • MIXTURE LIST-Enthält: Cumene hydroperoxide