Learn More
Curdione, MedChemExpress
Beschreibung
Curdione, one of the major sesquiterpene compounds from Rhizoma Curcumae, has been shown to exhibit multiple bioactive properties.
Spezifikation
Spezifikation
| Chemischer Name oder Material | Curdione |
| CAS | 13657-68-6 |
| Farbe | White |
| Hinweise zur Reinheitsqualität | Research |
| Summenformel | C15H24O2 |
| Menge | 50 mg |
| Synonym | (+)-Curdione |
| Löslichkeitsinformationen | DMSO : ≥ 100 mg/mL (423.10 mM) |
| SMILES | O=C1C[C@@H](C(C)C)C(C/C(C)=C/CC[C@@H]1C)=O |
| Molekulargewicht (g/mol) | 236.35 |
| Mehr anzeigen |