missing translation for 'onlineSavingsMsg'
Learn More

CVT-12012, MedChemExpress

Artikelnummer. 16414378
Encompass_Preferred
Change view
Click to view available options
Menge:
5 mg
10 mg
25 mg
50 mg
100 mg
Packungsgröße:
10 Milligramm
100 Milligramm
25 Milligramm
5 Milligramm
50 Milligramm
Artikelnummer. Menge unitSize
16414378 10 mg 10 Milligramm
16475276 100 mg 100 Milligramm
16467097 5 mg 5 Milligramm
16453056 25 mg 25 Milligramm
16450697 50 mg 50 Milligramm
5 options
Dieser Artikel kann nicht zurückgegeben werden. Rückgaberichtlinie anzeigen

Artikelnummer. 16414378

Marke: Medchem Express HY11034

Bitte Sie sich an, um diesen Artikel zu kaufen. Sie benötigen ein Web-Konto? Registrieren Sie sich noch heute!

Dieser Artikel kann nicht zurückgegeben werden. Rückgaberichtlinie anzeigen

MedChemExpress CVT-12012 is a potent and orally bioavailable stearoyl-coA desaturase (SCD) inhibitor, with IC50s of 38 nM, 6.1 nM for rat microsomal and human HEPG2, respectively.

CVT-12012 is a potent and orally bioavailable stearoyl-coA desaturase (SCD) inhibitor, with IC50s of 38 nM, 6.1 nM for rat microsomal and human HEPG2, respectively.

Spezifikation

Chemischer Name oder Material CVT-12012
Physikalische Form Powder
CAS 1018675-35-8
Farbe Yellow
Menge 10 mg
Hinweise zur Reinheitsqualität Research
Summenformel C21H21F3N4O3
Zur Verwendung mit (Anwendung) Metabolism-sugar/lipid metabolism
Löslichkeitsinformationen DMSO : 125 mg/mL (287.75 mM; Need ultrasonic)
SMILES O=C(NCCN1C(C(C)=NC2=C1C=C(NCC3=CC=CC(C(F)(F)F)=C3)C=C2)=O)CO
Molekulargewicht (g/mol) 434.41
Formelmasse 434.41
Reinheit (%) 99.16%
Güte Research
Mehr anzeigen Weniger anzeigen

Research purposes only

Name des Produkts
Wählen Sie ein Thema

Indem Sie auf Absenden klicken, erklären Sie sich damit einverstanden, dass Fisher Scientific sich mit Ihnen in Verbindung setzen kann, um Ihr Feedback in diesem Formular zu bearbeiten. Wir werden Ihre Informationen nicht für andere Zwecke weitergeben. Alle bereitgestellten Kontaktinformationen werden in Übereinstimmung mit unserer Datenschutzrichtlinie aufbewahrt. Datenschutzrichtlinie.