Learn More
CVT-12012, MedChemExpress
Click to view available options
Menge:
5 mg
10 mg
25 mg
50 mg
100 mg
Packungsgröße:
10 Milligramm
100 Milligramm
25 Milligramm
5 Milligramm
50 Milligramm
Description
CVT-12012 is a potent and orally bioavailable stearoyl-coA desaturase (SCD) inhibitor, with IC50s of 38 nM, 6.1 nM for rat microsomal and human HEPG2, respectively.
Spécification
Spécification
| Chemischer Name oder Material | CVT-12012 |
| Physikalische Form | Powder |
| CAS | 1018675-35-8 |
| Farbe | Yellow |
| Menge | 25 mg |
| Hinweise zur Reinheitsqualität | Research |
| Summenformel | C21H21F3N4O3 |
| Zur Verwendung mit (Anwendung) | Metabolism-sugar/lipid metabolism |
| Löslichkeitsinformationen | DMSO : 125 mg/mL (287.75 mM; Need ultrasonic) |
| SMILES | O=C(NCCN1C(C(C)=NC2=C1C=C(NCC3=CC=CC(C(F)(F)F)=C3)C=C2)=O)CO |
| Afficher plus |
Research purposes only
Correction du contenu d'un produit
Le programme Encompass de Fisher Scientific propose des articles qui ne font pas partie de notre portefeuille de distribution. Ces produits n'ont généralement pas de photos ou de descriptions détaillées. Cependant, nous nous engageons à améliorer votre expérience d'achat. Veuillez utiliser le formulaire ci-dessous pour nous faire part de vos commentaires sur le contenu de ce produit.
Nom du produit
Vous avez repéré une opportunité d'amélioration ?Partager une correction de contenu