Learn More
CVT-12012, MedChemExpress
MedChemExpress CVT-12012 is a potent and orally bioavailable stearoyl-coA desaturase (SCD) inhibitor, with IC50s of 38 nM, 6.1 nM for rat microsomal and human HEPG2, respectively.
Marke: Medchem Express HY-11034
Beschreibung
CVT-12012 is a potent and orally bioavailable stearoyl-coA desaturase (SCD) inhibitor, with IC50s of 38 nM, 6.1 nM for rat microsomal and human HEPG2, respectively.Spezifikation
CVT-12012 | |
1018675-35-8 | |
5 mg | |
C21H21F3N4O3 | |
DMSO : 125 mg/mL (287.75 mM; Need ultrasonic) | |
434.41 | |
99.16% |
Powder | |
Yellow | |
Research | |
Metabolism-sugar/lipid metabolism | |
O=C(NCCN1C(C(C)=NC2=C1C=C(NCC3=CC=CC(C(F)(F)F)=C3)C=C2)=O)CO | |
434.41 | |
Research |
Das Fisher Scientific Encompass-Programm bietet Artikel an, die nicht Teil unseres Vertriebsportfolios sind. Diese Produkte verfügen in der Regel nicht über Bilder oder detaillierte Beschreibungen. Wir sind jedoch bestrebt, Ihr Einkaufserlebnis zu verbessern. Bitte verwenden Sie das untenstehende Formular, um uns Feedback zum Inhalt dieses Produkts zu geben.
Research purposes only