Learn More
CVT-12012, MedChemExpress
Artikelnummer. 16475276
Encompass_Preferred
Ansicht ändern
Click to view available options
Menge:
5 mg
10 mg
25 mg
50 mg
100 mg
Packungsgröße:
10 Milligramm
100 Milligramm
25 Milligramm
5 Milligramm
50 Milligramm
5 product options available for selection
Product selection table with 5 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Menge Packungsgröße
16475276 100 mg 100 Milligramm
16467097 5 mg 5 Milligramm
16453056 25 mg 25 Milligramm
16450697 50 mg 50 Milligramm
16414378 10 mg 10 Milligramm
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 5 options available.
5 options
Artikelnummer. 16475276 Lieferant Medchem Express Lieferanten-Nr. HY11034
 Eingeschränkter Artikel
Verfügbar ab: 02-12-2026
Zum Warenkorb hinzufügen
Zum Warenkorb hinzufügen
missing translation for 'validMainframeMsg'
MedChemExpress CVT-12012 is a potent and orally bioavailable stearoyl-coA desaturase (SCD) inhibitor, with IC50s of 38 nM, 6.1 nM for rat microsomal and human HEPG2, respectively.
CVT-12012 is a potent and orally bioavailable stearoyl-coA desaturase (SCD) inhibitor, with IC50s of 38 nM, 6.1 nM for rat microsomal and human HEPG2, respectively.
Spezifikation
Chemischer Name oder Material CVT-12012
Physikalische Form Powder
CAS 1018675-35-8
Farbe Yellow
Menge 100 mg
Hinweise zur Reinheitsqualität Research
Summenformel C21H21F3N4O3
Zur Verwendung mit (Anwendung) Metabolism-sugar/lipid metabolism
Löslichkeitsinformationen DMSO : 125 mg/mL (287.75 mM; Need ultrasonic)
SMILES O=C(NCCN1C(C(C)=NC2=C1C=C(NCC3=CC=CC(C(F)(F)F)=C3)C=C2)=O)CO
Molekulargewicht (g/mol) 434.41
Formelmasse 434.41
Reinheit (%) 99.16%
Güte Research