Learn More
CX-5461, MedChemExpress
Artikelnummer. 16488337
Encompass_Preferred
Ansicht ändern
Click to view available options
Menge:
5 mg
10 mg
50 mg
Packungsgröße:
10 Milligramm
5 Milligramm
50 Milligramm
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Menge Packungsgröße
16488337 5 mg 5 Milligramm
16425648 10 mg 10 Milligramm
16411817 50 mg 50 Milligramm
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Artikelnummer. 16488337 Lieferant Medchem Express Lieferanten-Nr. HY13323
 Eingeschränkter Artikel
Verfügbar ab: 08-12-2026
Zum Warenkorb hinzufügen
Zum Warenkorb hinzufügen
missing translation for 'validMainframeMsg'
MedChemExpress CX-5461 is a potent and oral rRNA synthesis inhibitor. It inhibits RNA polymerase I-driven transcription of rRNA with IC50s of 142, 113, and 54 nM in HCT-116, A375, and MIA PaCa-2 cells, respectively.
CX-5461 is a potent and oral rRNA synthesis inhibitor. It inhibits RNA polymerase I-driven transcription of rRNA with IC50s of 142, 113, and 54 nM in HCT-116, A375, and MIA PaCa-2 cells, respectively.
Spezifikation
Chemischer Name oder Material CX-5461
CAS 1138549-36-6
Farbe Off-White
Hinweise zur Reinheitsqualität Research
Summenformel C27H27N7O2S
Menge 5 mg
Löslichkeitsinformationen DMSO : 2 mg/mL (3.89 mM; Need ultrasonic)
SMILES CC1=NC=C(CNC(C2=C3N(C4=NC(N5CCN(CCC5)C)=CC=C4C2=O)C6=C(S3)C=CC=C6)=O)N=C1
Molekulargewicht (g/mol) 513.61
Formelmasse 513.61
Reinheit (%) 98.0%
Güte Research
Physikalische Form Solid
Zur Verwendung mit (Anwendung) Cancer-programmed cell death