Learn More
CXCR7 modulator 2, MedChemExpress
Artikelnummer. 16457297
Encompass_Preferred
Change view
Click to view available options
Menge:
5 mg
10 mg
50 mg
100 mg
Packungsgröße:
10 Milligramm
100 Milligramm
50 Milligramm
4 product options available for selection
Product selection table with 4 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Menge unitSize
16457297 5 mg -
16420887 50 mg 50 Milligramm
16415436 100 mg 100 Milligramm
16404588 10 mg 10 Milligramm
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 4 options available.
4 options
Artikelnummer. 16457297 Lieferant Medchem Express Lieferanten-Nr. HY112154
Bitte Sie sich an, um diesen Artikel zu kaufen. Sie benötigen ein Web-Konto? Registrieren Sie sich noch heute!
MedChemExpress CXCR7 modulator 2 is a modulator of C-X-C Chemokine Receptor Type 7 (CXCR7), with a Ki of 13 nM.
CXCR7 modulator 2 is a modulator of C-X-C Chemokine Receptor Type 7 (CXCR7), with a Ki of 13 nM.
Spezifikation
Chemischer Name oder Material CXCR7 modulator 2
CAS 2227426-37-9
Farbe Light Yellow
Hinweise zur Reinheitsqualität Research
Summenformel C29H42N6O3
Menge 5 mg
Löslichkeitsinformationen DMSO : 250 mg/mL (478.30 mM; Need ultrasonic)
SMILES O=C([C@@H]1[C@H](O2)CC[C@H]2C1)N3CCC([C@H](CC(N)=O)N4CCCN(C5=C(CC)C=CN6C5=NC=C6)CC4)CC3
Molekulargewicht (g/mol) 522.68
Formelmasse 522.68
Reinheit (%) 98.39%
Güte Research
Physikalische Form Solid
Zur Verwendung mit (Anwendung) Neuroscience-Neuromodulation