Learn More
CY-09, MedChemExpress
Artikelnummer. 16476607
Encompass_Preferred
Ansicht ändern
Click to view available options
Menge:
1 mg
5 mg
10 mg
50 mg
100 mg
Packungsgröße:
10 Milligramm
100 Milligramm
50 Milligramm
5 product options available for selection
Product selection table with 5 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Menge Packungsgröße
16476607 5 mg -
16471029 1 mg -
16470247 50 mg 50 Milligramm
16444926 100 mg 100 Milligramm
16423888 10 mg 10 Milligramm
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 5 options available.
5 options
Artikelnummer. 16476607 Lieferant Medchem Express Lieferanten-Nr. HY103666
 Eingeschränkter Artikel
Verfügbar ab: 02-12-2026
Zum Warenkorb hinzufügen
Zum Warenkorb hinzufügen
missing translation for 'validMainframeMsg'
MedChemExpress CY-09 is a selective and direct NLRP3 inhibitor. CY-09 directly binds to the ATP-binding motif of NLRP3 NACHT domain and inhibits NLRP3 ATPase activity, resulting in the suppression of NLRP3 inflammasome assembly and activation.
CY-09 is a selective and direct NLRP3 inhibitor. CY-09 directly binds to the ATP-binding motif of NLRP3 NACHT domain and inhibits NLRP3 ATPase activity, resulting in the suppression of NLRP3 inflammasome assembly and activation.
Spezifikation
Chemischer Name oder Material CY-09
Physikalische Form Solid
CAS 1073612-91-5
Farbe Yellow
Menge 5 mg
Hinweise zur Reinheitsqualität Research
Summenformel C19H12F3NO3S2
Zur Verwendung mit (Anwendung) COVID-19-immunoregulation
Löslichkeitsinformationen DMSO : ≥ 150 mg/mL (354.25 mM) ∣H2O : < 0.1 mg/mL (insoluble)
SMILES OC(C1=CC=C(/C=C2SC(N(CC3=CC=CC(C(F)(F)F)=C3)C\2=O)=S)C=C1)=O
Molekulargewicht (g/mol) 423.43
Formelmasse 423.43
Reinheit (%) 98.01%
Güte Research