Learn More
MedChemExpress CY5
Beschreibung
This dye requires small amount of organic co-solvent (such as DMF or DMSO) to be used in labeling reaction. This reagent is ideal for very cost-efficient labeling of soluble proteins, as well as all kinds of peptides and oligonucleotides. This reagent also works well in organic solvents for small molecule labeling. Excitation (nm):649, Emission (nm): 670.
Spezifikation
Spezifikation
| Menge | 5 mg |
| Produkttyp | Dye Reagents |
| Molekulargewicht | 656.81 g/mol |
| Löslichkeit | DMSO : 250 mg/mL (380.63 mM; Need ultrasonic) ∣ H2O : 25 mg/mL (38.06 mM; Need ultrasonic) |
| Inhalt und Lagerung | 4°C, protect from light ∣ In solvent : -80°C, 6 months ∣ -20°C, 1 month (protect from light) |
| Versandbedingung | Room temperature |
| Ziel | HBV |
| CAS | 146368-11-8 |
| Synonym | Sulfo-Cyanine5 |
Das Fisher Scientific Encompass-Programm bietet Artikel an, die nicht Teil unseres Vertriebsportfolios sind. Diese Produkte verfügen in der Regel nicht über Bilder oder detaillierte Beschreibungen. Wir sind jedoch bestrebt, Ihr Einkaufserlebnis zu verbessern. Bitte verwenden Sie das untenstehende Formular, um uns Feedback zum Inhalt dieses Produkts zu geben.