Learn More
MedChemExpress CY7
Spezifikation
Spezifikation
| Menge | 5 mg |
| Produkttyp | Dye Reagents |
| Molekulargewicht | 682.85 g/mol |
| Löslichkeit | DMSO : ≥ 33 mg/mL (48.33 mM) |
| Inhalt und Lagerung | 4°C, protect from light ∣ In solvent : -80°C, 6 months ∣ -20°C, 1 month (protect from light) |
| Versandbedingung | Room temperature |
| Ziel | HBV |
| CAS | 943298-08-6 |
| Synonym | Sulfo-Cyanine7 |