Learn More
Cyadox, TRC
Artikelnummer. 30135471
Ansicht ändern
Click to view available options
Menge:
10 mg
100 mg
Packungsgröße:
10 Milligramm
100 Milligramm
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Menge Packungsgröße
30135471 100 mg 100 Milligramm
17964135 10 mg 10 Milligramm
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Artikelnummer. 30135471 Lieferant Toronto Research Chemicals Lieferanten-Nr. TRCC951400100MG
 Eingeschränkter Artikel
Verfügbar ab: 19-11-2026
Zum Warenkorb hinzufügen
Zum Warenkorb hinzufügen
missing translation for 'validMainframeMsg'
Hochreine organische Moleküle und analytische Standards, strategisch weltweit bereitgestellt, um Innovation und kommerziellen Erfolg zu ermöglichen.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Chemische Identifikatoren
CAS 65884-46-0
Summenformel C12 H9 N5 O3
Molekulargewicht (g/mol) 271.23
Synonym Ciadox, Cyanoacetic Acid [(1,4-Dioxido-2-quinoxalinyl)methylene]hydrazide, Cyanoacetic Acid (2-Quinoxalinylmethylene)hydrazide, N,N'-Dioxide, 2-Cyanoacetic Acid 2-[(1,4-Dioxido-2-quinoxalinyl)methylene]hydrazide
IUPAC-Name 2-Cyano-N-[(E)-(1,4-Dioxidoquinoxalin-1,4-Diium-2-yl)Methylideneamino]Acetamid
SMILES [O-][n+]1cc(\C=N\NC(=O)CC#N)[n+]([O-])c2ccccc12
Spezifikation
Chemischer Name oder Material Cyadox
Hinweise zur Reinheitsqualität HPLC
Menge 100 mg
InChI-Formel InChI=1S/C12H9N5O3/c13-6-5-12(18)15-14-7-9-8-16(19)10-3-1-2-4-11(10)17(9)20/h1-4,7-8H,5H2,(H,15,18)/b14-7+
Formelmasse 271.0705
Reinheit (%) >95%