Learn More
Cyantraniliprole, MedChemExpress
Artikelnummer. 16488057
Encompass_Preferred
Click to view available options
Menge:
5 mg
10 mg
50 mg
100 mg
Packungsgröße:
100 Milligramm
50 Milligramm
Artikelnummer. 16488057
Marke: Medchem Express HY12779
om dit product te kopen Registreer vandaag om een webaccount aan te maken
MedChemExpress Cyantraniliprole(HGW-86) is an insecticide of the ryanoid class; has activity against pests such as Diaphorina citri that have developed resistance to other classes insecticides.
Cyantraniliprole(HGW-86) is an insecticide of the ryanoid class
Spezifikation
Chemischer Name oder Material Cyantraniliprole
CAS 736994-63-1
Farbe White
Hinweise zur Reinheitsqualität Research
Summenformel C19H14BrClN6O2
Menge 5 mg
Synonym HGW-86
Löslichkeitsinformationen DMSO : 50 mg/mL (105.55 mM; Need ultrasonic)
SMILES O=C(C1=CC(Br)=NN1C2=NC=CC=C2Cl)NC3=C(C(NC)=O)C=C(C#N)C=C3C
Molekulargewicht (g/mol) 473.71
Formelmasse 473.71
Reinheit (%) 99.83%
Güte Research
Physikalische Form Solid
Mehr anzeigen Weniger anzeigen
Research purposes only
Berichtigung von Produktinhalten
Das Fisher Scientific Encompass-Programm bietet Artikel an, die nicht Teil unseres Vertriebsportfolios sind. Diese Produkte verfügen in der Regel nicht über Bilder oder detaillierte Beschreibungen. Wir sind jedoch bestrebt, Ihr Einkaufserlebnis zu verbessern. Bitte verwenden Sie das untenstehende Formular, um uns Feedback zum Inhalt dieses Produkts zu geben.