missing translation for 'onlineSavingsMsg'
Learn More

Cyantraniliprole, MedChemExpress

Artikelnummer. 16455976
Encompass_Preferred
Click to view available options
Menge:
5 mg
10 mg
50 mg
100 mg
Packungsgröße:
100 Milligramm
50 Milligramm
Dieser Artikel kann nicht zurückgegeben werden. Rückgaberichtlinie anzeigen

Artikelnummer. 16455976

Marke: Medchem Express HY12779

om dit product te kopen Registreer vandaag om een webaccount aan te maken

Dieser Artikel kann nicht zurückgegeben werden. Rückgaberichtlinie anzeigen

MedChemExpress Cyantraniliprole(HGW-86) is an insecticide of the ryanoid class; has activity against pests such as Diaphorina citri that have developed resistance to other classes insecticides.

Cyantraniliprole(HGW-86) is an insecticide of the ryanoid class

Spezifikation

Chemischer Name oder Material Cyantraniliprole
CAS 736994-63-1
Farbe White
Hinweise zur Reinheitsqualität Research
Summenformel C19H14BrClN6O2
Menge 100 mg
Synonym HGW-86
Löslichkeitsinformationen DMSO : 50 mg/mL (105.55 mM; Need ultrasonic)
SMILES O=C(C1=CC(Br)=NN1C2=NC=CC=C2Cl)NC3=C(C(NC)=O)C=C(C#N)C=C3C
Molekulargewicht (g/mol) 473.71
Formelmasse 473.71
Reinheit (%) 99.83%
Güte Research
Physikalische Form Solid
Mehr anzeigen Weniger anzeigen

Research purposes only

Berichtigung von Produktinhalten

Das Fisher Scientific Encompass-Programm bietet Artikel an, die nicht Teil unseres Vertriebsportfolios sind. Diese Produkte verfügen in der Regel nicht über Bilder oder detaillierte Beschreibungen. Wir sind jedoch bestrebt, Ihr Einkaufserlebnis zu verbessern. Bitte verwenden Sie das untenstehende Formular, um uns Feedback zum Inhalt dieses Produkts zu geben.

Name des Produkts

Indem Sie auf Absenden klicken, erklären Sie sich damit einverstanden, dass Fisher Scientific sich mit Ihnen in Verbindung setzen kann, um Ihr Feedback in diesem Formular zu bearbeiten. Wir werden Ihre Informationen nicht für andere Zwecke weitergeben. Alle bereitgestellten Kontaktinformationen werden in Übereinstimmung mit unserer Datenschutzrichtlinie aufbewahrt. Datenschutzrichtlinie.

Vielen Dank, dass Sie uns helfen, unsere Website zu verbessern. Ihr Feedback wurde übermittelt