Learn More
Cyclamic acid, MedChemExpress
Artikelnummer. p-200098392
Encompass_Preferred
Change view
Click to view available options
Menge:
1 g
5 g
Artikelnummer. Menge
16492219 1 g
16420988 5 g
2 options
Artikelnummer. 16492219
Marke: Medchem Express HYB0541
Bitte Sie sich an, um diesen Artikel zu kaufen. Sie benötigen ein Web-Konto? Registrieren Sie sich noch heute!
MedChemExpress Cyclamic acid (Cyclohexylsulfamic acid) is one of the most widely used artificial sweetenersin food and pharmaceuticals.
Cyclamic acid (Cyclohexylsulfamic acid) is one of the most widely used artificial sweetenersin food and pharmaceuticals.
Spezifikation
Chemischer Name oder Material Cyclamic acid
Physikalische Form Solid
CAS 100-88-9
Farbe White
Menge 1 g
Hinweise zur Reinheitsqualität Research
Summenformel C6H13NO3S
Synonym Cyclohexylsulfamic acid Cyclamate
Löslichkeitsinformationen DMSO : 100 mg/mL (557.91 mM; Need ultrasonic)
SMILES O=S(O)(NC1CCCCC1)=O
Molekulargewicht (g/mol) 179.24
Formelmasse 179.24
Reinheit (%) 98.0%
Güte Research