Learn More
Cyclic AMP, MedChemExpress
Artikelnummer. 16442349
Encompass_Preferred
Click to view available options
Menge:
500 mg
1 g
Packungsgröße:
500 Milligramm
Artikelnummer. 16442349
Marke: Medchem Express HYB1511
om dit product te kopen Registreer vandaag om een webaccount aan te maken
MedChemExpress Cyclic AMP (cAMP) is a mitogenic messenger and promotes the G1 to S phase transition in the cell cycle.
Cyclic AMP (cAMP) is a mitogenic messenger and promotes the G1 to S phase transition in the cell cycle.
Spezifikation
Chemischer Name oder Material Cyclic AMP
CAS 60-92-4
Farbe White
Hinweise zur Reinheitsqualität Research
Summenformel C10H12N5O6P
Menge 1 g
Synonym Cyclic adenosine monophosphate Adenosine cyclic 3', 5'-monophosphate cAMP
Löslichkeitsinformationen 0.1 M NaOH : 30 mg/mL (91.13 mM; ultrasonic and adjust pH to 6 with NaOH) ∣H2O : 2.4 mg/mL (7.29 mM; Need ultrasonic) ∣DMSO : 1 mg/mL (3.04 mM; ultrasonic and warming and heat to 60°C)
SMILES NC1=C2N=CN([C@@H]3O[C@]4([H])COP(O)(O[C@@]4([H])[C@H]3O)=O)C2=NC=N1
Molekulargewicht (g/mol) 329.21
Formelmasse 329.21
Reinheit (%) 97.0%
Güte Research
Physikalische Form Solid
Zur Verwendung mit (Anwendung) Metabolism-protein/nucleotide metabolism
Mehr anzeigen Weniger anzeigen
Research purposes only
Berichtigung von Produktinhalten
Das Fisher Scientific Encompass-Programm bietet Artikel an, die nicht Teil unseres Vertriebsportfolios sind. Diese Produkte verfügen in der Regel nicht über Bilder oder detaillierte Beschreibungen. Wir sind jedoch bestrebt, Ihr Einkaufserlebnis zu verbessern. Bitte verwenden Sie das untenstehende Formular, um uns Feedback zum Inhalt dieses Produkts zu geben.