Learn More
Cyclic-di-GMP, MedChemExpress
Beschreibung
Cyclic-di-GMP (c-di-GMP) is a STING activator and a ubiquitous second messenger that regulates biofilm formation, motility, and virulence in diverse bacterial species.
Spezifikation
Spezifikation
| Chemischer Name oder Material | Cyclic-di-GMP |
| CAS | 61093-23-0 |
| Farbe | White |
| Hinweise zur Reinheitsqualität | Research |
| Summenformel | C20H24N10O14P2 |
| Menge | 1 mg |
| Synonym | c-di-GMP cyclic diguanylate 5GP-5GP |
| Löslichkeitsinformationen | H2O : ≥ 25 mg/mL (36.21 mM) |
| SMILES | O[C@@H]([C@H](N1C=NC2=C1N=C(N)NC2=O)O3)[C@H](OP(O)(OC[C@@H]4[C@H]([C@H]([C@H](N5C=NC6=C5N=C(N)NC6=O)O4)O)O7)=O)[C@H]3COP7(O)=O |
| Molekulargewicht (g/mol) | 690.41 |
| Show More |