missing translation for 'onlineSavingsMsg'
Learn More
Learn More
Cyclin B1 Antibody (V92.1) - BSA Free, Novus Biologicals™
Mouse Monoclonal Antibody
Marke: Novus Biologicals NB100-2648
Dieser Artikel kann nicht zurückgegeben werden.
Rückgaberichtlinie anzeigen
Beschreibung
Cyclin B1 Monoclonal antibody specifically detects Cyclin B1 in Human, Mouse, Hamster samples. It is validated for Western Blot, Flow Cytometry, Immunohistochemistry, Immunocytochemistry/ Immunofluorescence, Immunoprecipitation, CyTOF
Spezifikation
| Cyclin B1 | |
| Monoclonal | |
| 1 mg/mL | |
| Western Blot 1:100 - 1:2000, Flow Cytometry 0.5 - 1.0 μg/10^6 cells, Immunohistochemistry 1:10 - 1:500, Immunocytochemistry/ Immunofluorescence 0.5 - 1 μg/mL, Immunoprecipitation 1 - 2 μg/500ug protein, CyTOF-ready | |
| CCNB, cyclin B1, G2/mitotic-specific cyclin B1, G2/mitotic-specific cyclin-B1 | |
| Hamster Cyclin B1 | |
| 0.1 mg | |
| Cancer, Cell Biology, Cell Cycle and Replication, Mitotic Regulators, Tumor Suppressors | |
| 891 | |
| Store at 4°C short term. Aliquot and store at -20°C long term. Avoid freeze-thaw cycles. | |
| IgG1 κ |
| Western Blot, Flow Cytometry, Immunohistochemistry, Immunocytochemistry/Immunofluorescence, Immunoprecipitation | |
| V92.1 | |
| Unconjugated | |
| PBS | |
| Mouse | |
| Protein A purified | |
| RUO | |
| Primary | |
| Human, Mouse, Hamster | |
| Purified |
Berichtigung von Produktinhalten
Bitte geben Sie uns Ihr Feedback zu den Produktinhalten, indem Sie das folgende Formular ausfüllen.
Name des Produkts
Haben Sie Verbesserungsvorschläge?Übermitteln Sie eine inhaltliche Korrektur